Merck
116068
Sigma-Aldrich
1-(2-Hydroxyethyl)piperidine
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
1-Piperidineethanol, 2-Piperidinoethanol
Wybierz wielkość
100 G
444,00 zł
500 G
1180,00 zł
444,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
444,00 zł
500 G
1180,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H15NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.20
Beilstein:
103390
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
444,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4804 (lit.)
bp
199-202 °C (lit.)
gęstość
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
OCCN1CCCCC1
InChI
1S/C7H15NO/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h9H,1-7H2
Klucz InChI
KZTWONRVIPPDKH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-(2-hydroksyetylo)piperydyna (1-piperydynoetanol) została użyta jako wygaszacz zasadowy w celu określenia wydajności rozkładu generatorów fotokwasów[1].
Counter-ion used for investigations of skin permeation of flurbiprofen[2]
Catalyst used for enantioselective synthesis[3]
Amine quencher used during synthesis of photoacid generators for ArF lithography[4]
Adsorbent for capture and release of pressurized carbon dioxide for greenhouse gas control[5]
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Xu Ma et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 99(4), 1826-1837 (2009-11-07)
The aim of this work was to investigate the percutaneous absorption of flurbiprofen (FP) using counter-ions as enhancers as well as to compare their enhancing activity with penetration enhancers in vitro. The in vitro permeation studies of FP were performed
T. Asakura, et al
J. Photopolym. Sci. Technol., 18, 407-414 (2005)
K. Tomizaki, et al.,
Chemistry Letters (Jpn), 37, 516-517 (2008)
A standard addition technique to quantify photoacid generation in chemically amplified photoresist.
Chemistry of Materials, 13(11), 4154-4162 (2001)
François Lutz et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(35), 12206-12207 (2005-09-01)
An asymmetric autocatalytic reaction has been catalyzed by a mixture of chiral and achiral beta-amino alcohols. The absolute configuration of the highly enantioenriched obtained product (>98% ee) was shown to depend not only on the absolute configuration of the chiral