Kluczowe dokumenty
115266
4-Bromoisophthalic acid
95%
Synonim(y):
1,3-Dicarboxy-4-bromobenzene, 4-Bromo-1,3-benzenedicarboxylic acid, 4-Bromoisophthalic acid
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3-1,3-(CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
95%
Formularz
solid
mp
297-299 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(Br)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H5BrO4/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Klucz InChI
MSQIEZXCNYUWHN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
T L Youngs et al.
Biochemistry international, 23(5), 915-922 (1991-03-01)
To examine the idea that glutamate decarboxylase from E. coli can be a convenient source for the study of the effects of compounds on GABA synthesis in the nervous system, a series of substrate analogues and divalent cations were tested