Próba
94%
Formularz
solid
mp
151-153 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1c(Br)cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4BrN3O4/c7-4-1-3(9(11)12)2-5(6(4)8)10(13)14/h1-2H,8H2
Klucz InChI
KWMDHCLJYMVBNS-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)