Merck
113220
Sigma-Aldrich
1-Phenylundecane
99%
Synonim(y):
Undecylbenzene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5(CH2)10CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.40
Beilstein:
2044467
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.482 (lit.)
bp
316 °C (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
gęstość
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C17H28/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-14-17-15-12-10-13-16-17/h10,12-13,15-16H,2-9,11,14H2,1H3
Klucz InChI
XBEADGFTLHRJRB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Undecylobenzen (1-fenylundekan) tworzy kompleks przeniesienia ładunku z fluoranilem.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
K Elias Ikonen et al.
Journal of chromatography. A, 1614, 460705-460705 (2019-11-23)
An update for ASTM D2425, "Standard Test Method for Hydrocarbon Types in Middle Distillates by Mass Spectrometry," was recently released to expand its scope by adding modern mass spectrometric instrumentation and a new sample type, synthesized hydrocarbons. While the method