Merck
110507
Sigma-Aldrich
1,4-Dimethylcyclohexane, mixture of cis and trans
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H10(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426 (lit.)
bp
120 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
gęstość
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1CCC(C)CC1
InChI
1S/C8H16/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
QRMPKOFEUHIBNM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,4-Dimethylcyclohexane (mixture of cis and trans) has been used to study the absorption of ultrasonic waves that can be measured by a reverberation technique.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)