Merck
110159
Sigma-Aldrich
Vinylcyclohexene dioxide
97%
Synonim(y):
1,2-Epoxy-4-epoxyethylcyclohexane, 3-Epoxyethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.18
Beilstein:
106071
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.477 (lit.)
tw
230-232 °C (lit.)
gęstość
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CC2OC2CC1C3CO3
InChI
1S/C8H12O2/c1-2-6-7(10-6)3-5(1)8-4-9-8/h5-8H,1-4H2
Klucz InChI
OECTYKWYRCHAKR-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)