Kluczowe dokumenty
110140
Valeric acid
99%
Synonim(y):
n-Valeric acid, Pentanoic acid
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
0.15 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
temp. samozapłonu
707 °F
granice wybuchowości
7.6 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.408 (lit.)
bp
110-111 °C/10 mmHg (lit.)
185 °C (lit.)
mp
−20-−18 °C (lit.)
gęstość
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
Klucz InChI
NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?