Merck
109649
Sigma-Aldrich
2-Methylanthraquinone
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.24
Beilstein:
2050523
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
95%
zanieczyszczenia
3-4% 1-methylanthraquinone
bp
236-238 °C/10 mmHg (lit.)
mp
170-173 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O2/c1-9-6-7-12-13(8-9)15(17)11-5-3-2-4-10(11)14(12)16/h2-8H,1H3
Klucz InChI
NJWGQARXZDRHCD-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)