Merck
10924
Sigma-Aldrich
Sodium cyclohexanesulfonate
≥98.0% (T)
Synonim(y):
Cyclohexanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NaO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (T)
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≤1% water
ciąg SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O3S.Na/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6;/h6H,1-5H2,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
Klucz InChI
DIIKAKPJAGLSOD-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Cykloheksanosulfonian sodu ma postać proszku o barwie od białej do lekko beżowej lub drobnych kryształów z grudkami.
Zastosowanie
Cykloheksanosulfonian sodu został użyty do zbadania wpływu różnych hydrofobowych jonowych substancji pomocniczych na lepkość stężonych roztworów białek terapeutycznych[1]. Zastosowano go jako jonową hydrofobową substancję pomocniczą, która znacznie zmniejsza lepkość stężonych (300-400 mg/ml) wodnych roztworów albuminy surowicy bydlęcej i γ-globuliny[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wei Du et al.
Biotechnology and bioengineering, 108(3), 632-636 (2011-01-20)
Reducing viscosities of concentrated solutions of therapeutic proteins is important for their subcutaneous and intravenous delivery. Although inorganic salts and optimizing the pH were previously reported to dramatically lower the viscosity of a monoclonal antibody solution, herein we have determined