Merck
103985
Sigma-Aldrich
Cyclopentanemethanol
98%
Synonim(y):
(Hydroxymethyl)cyclopentane, Cyclopentyl carbinol
About This Item
Wzór liniowy:
C5H9CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
Beilstein:
1919000
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 103985, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458 (lit.)
bp
162-163 °C (lit.)
gęstość
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
OCC1CCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h6-7H,1-5H2
Klucz InChI
ISQVBYGGNVVVHB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Cyklopentanometanol został użyty do badania katalitycznej redukcji 6-bromo-1-heksenu przez salen niklu (I) elektrogenerowany na elektrodzie z węgla szklistego w acetonitrylu zawierającym tetrafluoroboran tetrametyloamonu za pomocą woltamperometrii cyklicznej i elektrolizy o kontrolowanym potencjale[1].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Catalytic reduction of 6-bromo-1-hexene by nickel (I) salen electrogenerated at glassy carbon cathodes in acetonitrile.
Fang DM, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 148(12), E464-E467 (2001)