Kluczowe dokumenty
102520
4-Amino-2,1,3-benzothiadiazole
98%
Synonim(y):
4-Aminopiazthiole
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
solid
mp
67-69 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1cccc2nsnc12
InChI
1S/C6H5N3S/c7-4-2-1-3-5-6(4)9-10-8-5/h1-3H,7H2
Klucz InChI
DRLGIZIAMHIQHL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?