Kluczowe dokumenty
102261
2,6-Dimethylcyclohexanone, mixture of isomers
98%
Wybierz wielkość
442,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
442,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.447 (lit.)
bp
174-176 °C (lit.)
gęstość
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CC1CCCC(C)C1=O
InChI
1S/C8H14O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
AILVYPLQKCQNJC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?