The item's estimated molecular weight range is 12,000 to 80,000 Daltons.
Kluczowe dokumenty
A0682
Alginic acid sodium salt from brown algae
BioReagent, suitable for plant cell culture, low viscosity, powder
Synonim(y):
Algin, Sodium alginate
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
algae (brown)
linia produktu
BioReagent
Formularz
powder
metody
cell culture | plant: suitable
lepkość
4-12 cP, 1 % in H2O(25 °C)(lit.)
Zastosowanie
agriculture
InChI
1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4?,6+;/m0./s1
Klucz InChI
MSXHSNHNTORCAW-MPGIDXPLSA-M
Zastosowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
-
Could you please provide the product code or name along with the brand of the product for which you are seeking the molecular weight information?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the molecular weight of this product?
1 answer-
The estimated molecular weight range for this item is 12,000 - 80,000 Daltons.