Kluczowe dokumenty
797219
4,4′-(1,2-Diphenylethene-1,2-diyl)diphenol
Synonim(y):
1,2-bis(4-hydroksyfenylo)-1,2-difenyloetylen, 4,4′-(1,2-difenylo-1,2-etenodiylo)bisfenol, TPE-DOH
Wybierz wielkość
905,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
905,00 zł
Polecane produkty
Próba
99%
Poziom jakości
Formularz
powder
mp
225 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(C=C1)=CC=C1/C(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)/C4=CC=C(O)C=C4
InChI
1S/C26H20O2/c27-23-15-11-21(12-16-23)25(19-7-3-1-4-8-19)26(20-9-5-2-6-10-20)22-13-17-24(28)18-14-22/h1-18,27-28H/b26-25+
Klucz InChI
ZYIGFXHZSKIVOO-OCEACIFDSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
AIE Luminogens - Family of new materials with multifaceted functionalities. Find some representative applications of the AIEgens
AIE Luminogens - Rodzina nowych materiałów o różnorodnych funkcjach. Znajdź kilka reprezentatywnych zastosowań AIEgens
Organiczne diody elektroluminescencyjne (OLED) to urządzenia półprzewodnikowe, które przekształcają energię elektryczną w światło. Diody OLED są uważane za technologię nowej generacji dla elastycznych wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości i oświetlenia półprzewodnikowego, przyciągając intensywne zainteresowanie naukowe i przemysłowe.
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.