Merck
416282
Sigma-Aldrich
Tris-(8-hydroxyquinoline)aluminum
98% trace metals basis
Synonim(y):
8-Hydroxyquinoline aluminum salt, Alq3, Aluminum 8-hydroxyquinolinate, Aluminum oxinate, Tris-(8-hydroxyquinolinato)aluminum
Wybierz wielkość
5 G
617,00 zł
617,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
617,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H18AlN3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
459.43
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
617,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98% trace metals basis
Formularz
powder
mp
>300 °C (lit.)
Energia orbitalna
HOMO 5.8 eV 
LUMO 3.1 eV 
Wydajność urządzenia OLED
ITO/MoO3/NPD/Alq3/BPhen/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 20000 Cd/m2
  • Max. EQE: 1.2 %
  • Turn-On Voltage: 2.8 V
ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3/BCP/Alq3/Mg:Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 100000 Cd/m2
  • Max. EQE: 8 %
  • Turn-On Voltage: 4.3 V
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(piq)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
  • Color: red
  • Max. Luminance: 24529 Cd/m2
  • Max. EQE: 17 %
  • Turn-On Voltage: 2.7 V
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(ppy)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 207839 Cd/m2
  • Max. EQE: 21.6 %
  • Turn-On Voltage: 2.1 V
ITO/m-MTDATA/NPD/TTPhPhB/Alq3/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 9100 Cd/m2
  • Max. EQE: 2.5 %
  • Turn-On Voltage: 3.2 V
ciąg SMILES
O([Al](Oc1cccc2cccnc12)Oc3cccc4cccnc34)c5cccc6cccnc56
InChI
1S/3C9H7NO.Al/c3*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;/h3*1-6,11H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
TVIVIEFSHFOWTE-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Key green-light emitting and electron transport material for OLEDs.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Indium-tin-oxide-free tris(8-hydroxyquinoline) Al organic light-emitting diodes with 80% enhanced power efficiency
Cai, M.; et al.
Applied Physics Letters, 99, 153303-153303 (2011)
A Novel Family of Boron-Containing Hole-Blocking Amorphous Molecular Materials for Blue- and Blue?Violet-Emitting Organic Electroluminescent Devices
Kinoshita, M.; et al.
Advances in Functional Materials, 12, 780-786 (2002)
Very high-efficiency green organic light-emitting devices based on electrophosphorescence
Forrest, S. R.; et al.
Applied Physics Letters, 75, 4-4 (1999)
A highly efficient universal bipolar host for blue, green, and red phosphorescent OLEDs.
Ho-Hsiu Chou et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 22(22), 2468-2471 (2010-05-07)
Produkty
AIE Luminogens - Family of new materials with multifaceted functionalities. Find some representative applications of the AIEgens
AIE Luminogens - Rodzina nowych materiałów o różnorodnych funkcjach. Znajdź kilka reprezentatywnych zastosowań AIEgens
Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.