Merck
Odkrywanie wiodących przeciwciał terapeutycznych
Znajdź narzędzia potrzebne do wyboru najbardziej obiecujących kandydatów na liderów.
Odkrywanie wiodących przeciwciał terapeutycznych obejmuje wybór kandydatów na przeciwciała do terapii celowanych. Po zidentyfikowaniu określonego celu, przeciwciała są wytwarzane przy użyciu cząsteczki docelowej jako antygenu. Przeciwciała mogą być generowane przy użyciu metod, w tym technologii hybrydoma, klonowania komórek B i wyświetlania fagów. Przeciwciała są następnie oczyszczane i badane pod kątem ich zdolności do wiązania antygenu. Wybrane przeciwciała są dalej charakteryzowane w celu określenia ich swoistości, powinowactwa, stabilności i właściwości farmakokinetycznych. Zapewniamy liczne platformy i odczynniki wspierające proces odkrywania leadów, od generowania przeciwciał monoklonalnych po izolację, selekcję i optymalizację leadów.
Optymalizacja leadów dla przeciwciał monoklonalnych
Zdjęcie dłoni naukowca używającego pęsety do umieszczenia wkładki do hodowli komórkowej Millicell® zawierającej pożywkę w mikropłytce.
W celu zoptymalizowania skuteczności farmakologicznej, toksyczności i bezpieczeństwa w opracowywaniu leków opartych na przeciwciałach monoklonalnych, dysponujemy szerokim portfolio narzędzi, modeli komórkowych i testów in vitro. Nasze innowacyjne rozwiązania obejmują szeroką gamę linii komórkowych i gotowych do testów komórek do zastosowań takich jak testy ADME (wchłanianie, dystrybucja, metabolizm, wydalanie) i badania farmakologiczne. Nasze linie komórkowe z panelu immunoonkologicznego zapewniają skuteczny i niezawodny system modelowy do badania immunoterapii nowotworów. Dostarczamy również komórki pierwotne, PBMC i komórki NK oraz organoidy pochodzące od pacjentów do modeli komórkowych, które dokładniej naśladują środowisko fizjologiczne i architekturę systemów in vivo .
Aby wspierać rozwój bezpiecznych i skutecznych terapii lekowych, oferujemy szereg testów zdrowia komórek, w tym testy żywotności, apoptozy i proliferacji. Nasze odczynniki do obrazowania żywych komórek umożliwiają wizualizację i kwantyfikację różnych procesów komórkowych, zapewniając wgląd w toksyczność i skuteczność leków.
Powiązane kategorie
Barwienie fluorescencyjne hodowanych komórek ssaków
Linie komórkowe
Linie komórkowe repozytoriumECACC, linie komórek nowotworowych, modele komórkowe i inne.
Fluorescencyjny obraz ludzkich pierwotnych komórek nabłonkowych w hodowli
Komórki pierwotne
Pierwotne komórki ludzkie, PBMC w stanie normalnym i chorobowym oraz komórki odpornościowe.
Barwienie fluorescencyjne ludzkich organoidów okrężnicy pochodzących z komórek iPS, SCC300
Organoidy
Ludzkie organoidy pochodzące z iPSC i organoidy pochodzące od pacjentów do zaawansowanej hodowli komórkowej.
Podwójne barwienie żywych i martwych komórek w celu różnicowania
Testy zdrowia komórek
Odczynniki, zestawy i narzędzia do pomiaru ogólnych lub specyficznych wskaźników stanu komórek.
Komórki wybarwione za pomocą CellVue® Claret far red membrane label
Odczynniki do obrazowania żywych komórek
Barwniki fluorescencyjne, sondy, biosensory i technologie znakowania do obrazowania komórek.
Powiązane artykuły
Zapoznaj się z naszymi produktami i usługami