Milli-Q®实验室纯水耗材
为何必须及时采用原装部件更换纯水系统耗材?
纯化柱和其他耗材在水纯化工艺中发挥着核心作用,主要作用是去除污染物,保护纯水供应水质并防止系统受损。
为确保稳定产出高质量纯水并延长纯水系统使用寿命,必须及时使用ISO 9001认证原装部件更换纯水系统耗材。
及时更换纯水系统耗材的优势:
- 有助于保证水质
- 防止系统受损和污染
- 满足验证标准要求
- 保护您实验室工作的完整性
适合不同水质的纯化柱和终端过滤器
新品!为纯水进水量身定制的纯化柱
现提供适合纯水进水的IPAK Meta®和IPAK Quanta®精制纯化柱。
适合使用以下进水的Milli-Q® IQ和EQ系统:
- Elix®纯水,混合树脂量减少,无损性能。纯化柱仍然每年更换一次。
- 非Elix®纯水,对树脂混合物进行了改良,以确保在更差的进水条件下,超纯水的质量始终如一。
POD-Pak系列过滤器使水质匹配特定科研应用
您的实验室在各种应用中都使用纯化水吗?如答案为“是”,我们的POD-Pak系列终端精制器是契合各种最严格应用要求的完美解决方案。不同POD-Pak过滤器或精滤器针对不同类型的污染物,可直接在Q-POD® E-POD®取水手臂上将其去除。如果您需要多种级别的超纯水和纯水,只需将不同POD-Pak终端精制器连接到不同取水手臂上。
POD-Pak系列终端精制器包括:
- Millipak®和无菌Millipak® Gold 0.22 µm过滤器:产水不含细菌和颗粒物
- Biopak®精滤器:产水不含热原、核酸酶、蛋白酶和细菌
- VOC-Pak®精滤器:产水可用于挥发性有机化合物相关分析
- EDS-Pak®精滤器:产水可用于内分泌干扰素相关应用
- LC-Pak®精滤器:产水可用于对超痕量有机物敏感的应用
耗材更换计划(附耗材打包供应计划)
让您的Milli-Q® 系统始终维持巅峰运行性能并支持轻松订购。耗材更换协议(CSA)可确保您始终可在正确时机获得正确的耗材,同时简化订购流程,是保证水质的最简单、经济、可靠解决方案。
- 只需一次订购
- 自动交付
- 绝不会错过有效期
- 优惠定价
- 可灵活调整
- 仅采用批次可追溯的ISO 9001认证原装部件更换
e-Sure射频标签确保数据可追溯性
e-Sure标签提供不可或缺的数据可追溯性。这些数字化标记基于射频识别(RFID)技术,存在于多数耗材上,提供了质量和安全保证和可追溯性。
- 在系统内存中自动记录耗材数据和事件
- 在系统界面上直接监控耗材状态
相关产品资源
- Flyer: Consumables Supply Agreement
- Application Note: Endotoxin-Free Water for Tissue Culture
- Datasheet: Application Pak Point-of-Use Polishers
- Datasheet: EDS-Pak® Polisher
- Water for Nuclease-sensitive Molecular Biology Studies
Nuclease-free water (or PCR water) is needed in molecular biology to avoid sample degradation during PCR, sequencing, etc. Ultrafiltration provides a quicker, safer, and more sustainable alternative to DEPC treatment when preparing RNase-free and DNase-free water.
- Nuclease-Free Water at Your Fingertips
An ultrafiltration cartridge can be placed at the outlet of a water purification system to deliver nuclease-free ultrapure water.