Merck
主页应用分析化学原子光谱分析
原子光谱分析概述
原子吸收光谱仪基本结构示意图:由光源、原子化器、单色器和探测器组成。
原子光谱分析利用电磁辐射或质谱测定样品元素组成。原子吸收或发射能量的波长具有元素特异性,可藉此鉴定和定量元素组成。  
原子光谱分析技术广泛用于环境化学、地质和土壤科学、采矿和冶金、食品科学及医学。
推荐类别
一组分析化学标准品相关的物品。其中包括一个贴有黄色标签的瓶子和几份文档。其中一份文档为认证文档。另有一张纸上显现打印的图表和文字。白色普通背景。
ICP和AAS标准品
凭借我们的认证AAS和 ICP标准品提升无机痕量分析水准。可提供NIST可追溯性溶液。
购买产品
一组药品和胶囊。存在多种形状和颜色,包括粉色、黄色、白色、蓝色和红色。部分胶囊或透明或不透明,两端颜色不同。
无机元素杂质混合标准品
浏览我们针对ICP或AAS药物分析,提供的符合ICHQ3D指南的无机元素杂质混合物参考物质选择。
购买产品
黄色背景下的两个实验室化学试剂瓶。左侧瓶子更大,红色瓶盖,标签上有危险标志。右侧瓶子较小,配有黑色瓶盖和白绿相间的标签。
发现各种酸系列:分析用Supelco®、实验室用Sigma-Aldrich®、生物制药用SAFC®针对不同需求的定制化解决方案。
购买产品
三台Milli-Q®台式实验室纯水系统Milli-Q® IQ 7003/05/10/15超纯水和纯水系统 - 配有产水和水箱单元以及纯水和超纯水取水器的1型和2型实验室纯水系统。从左到右,前两个系统设计类似:都配有底座,整体为直立结构(顶部有数字显示屏),附带可调节的取水臂。第三个系统更小巧,类似于盒状,无取水臂。
Milli-Q® 台式实验室纯水系统
Milli-Q®系统可提供专门支持您实验室研究需求、可持续性目标和其他主要要求而定制的创新纯水技术。
购买产品
原子吸收光谱分析(AAS)
原子吸收光谱分析(AAS)通过测定元素吸收的紫外/可见光能量开展相应分析。吸收光波长对应于激发电子从基态跃迁到更高能级所需的能量。激发过程吸收的能量大小与样品的元素浓度成正比。
火焰原子吸收光谱分析(FAA)
火焰原子吸收光谱分析(FAA)涉及通过火焰将液体样品汽化并热原子化。其原理是吸取样品溶液将其雾化为细粒态气溶胶,并在混合室中与燃料和氧化剂气体混合,随后再将所得混合物转移到燃烧器中进行燃烧和样品原子化。
石墨炉原子吸收光谱分析(GFAA)
石墨炉原子吸收光谱分析(GFAA)是最先进、灵敏的原子吸收分析技术。石墨炉原子化器的原子在光路中的保留时间稍长于火焰原子化,可实现更低的检出限和十亿分比(ppb)水平的灵敏度。
电感耦合等离子体发射光谱分析(ICP-OES)
电感耦合等离子体发射光谱分析(ICP-OES)需要测定元素激发电子返回稳定基态时发出的光线。首先将样品引入氩等离子体,利用高温将原子电子激发到较高能级。通过电子返回基态时发射的特定波长,鉴定元素构成。发射光强度与样品中的元素浓度相关。
电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)
电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)是一种质谱方法,可高灵敏度定量万亿分比(ppt)以下浓度的各种金属和非金属的。ICP-MS可借基于不同的质荷比(m/z)元素而在磁场中的分离,分析元素构成。
X射线荧光(XRF)光谱分析
X射线荧光(XRF)光谱分析技术通过测量样品激发原子所发射的X射线波长和强度,检测元素组成。此法采用短波X射线撞击样品,击出原子最内层电子而形成空位或“洞”。这会造成原子电子重排,较高能量层电子跃迁到新形成的空位并在过程中发射特征X射线。通过检测荧光过程中原子发出的X射线,即可鉴定和定量样品。
文档搜索
想要了解更具体的信息?
访问我们的文档搜索工具,搜索数据说明书、证书和技术文档。
查找相关文档