Merck
主页产品分析化学分析试剂卡尔费休滴定试剂
卡尔费休滴定试剂
卡尔费歇尔滴定法精确测定水是一种重要的分析方法,用于许多工业领域,如制药、食品和饮料、化妆品、石油化工和技术行业,以确保产品的高质量。使用 Aquastar® Karl Fischer 试剂和标准品,可以快速、轻松、高精度地确定固体、液体和气体样品的含水量。我们成熟的高质量 Aquastar® 产品组合包括容量法和库仑卡尔费歇尔试剂和适当的水标准品、符合 ISO 17034 的认证标准物质 (CRM)。
阅读更多有关信息
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
白色背景下的两个琥珀色玻璃瓶,带有白色标签、黑色文字和绿色配色,以黑色盖子封闭,通常用于药物或化学试剂。用于容量法卡尔费休滴定的 Aquastar® 试剂
用于容量法卡尔费休滴定 Aquastar® 试剂
容量法卡尔费休滴定通过向样品中加入含碘的滴定剂来准确地测定水的含量。样品需要溶解在适当的溶剂中以完全释放水分。该方法可测定 0.01% ~ 100% 的水含量,结果快速、准确、重现性好。我们的 Aquastar® 卡尔费雪试剂,我们提供全系列的高品质体积卡尔费雪试剂、单组分和双组分试剂,以及一些特定样品的专业产品。所有滴定剂和溶剂不含氯仿。
  • Aquastar® 容量法试剂 – 优点
    • 高精度
    • 试剂适合所有类型的应用
    • 快速滴定和可重现的结果
    • 无结晶
    • 适合特殊应用的创新配方
    • 快速调节和稳定漂移
  • 单组分试剂 - 在单组分滴定法中,一个试剂滴定剂中包含了所有的反应化合物,如碘、碱、二氧化硫和卡尔费休反应所需的合适醇Aquastar® CombiTitrants 有不同的浓度,可测定较高和较低的水分含量。Aquastar® CombiMethanol 和 Aquastar® CombiSolvent 溶剂通常与单组分滴定剂一起用于溶解样品。我们的 Aquastar® CombiMethanol 是专为卡尔费休滴定法而设计的,含水量低至 0.01%,并且不含杂质,避免了副反应。Aquastar® CombiSolvent 是一种无甲醇溶剂,适用于溶解在乙醇中的所有样品。单组分滴定法可用于所有种类的样品,尤其适合样品基质频繁变化的滴定法和需要添加增溶剂的样品。
  • 双组分试剂 - 在双组分系统中,滴定剂包括碘和甲醇,而二氧化硫和碱溶解在溶剂中。Aquastar® 双组分滴定剂 必须与 Aquastar® 双组分一起使用。较高和较低含水量有两种不同的滴定剂浓度可用。双组分卡尔费休容量分析法具有改善的缓冲能力、更快的滴定速度和较好的滴定度稳定性。它们常用于来自相同样品基质的一系列样品或酸性或碱性样品。
  • 醛酮试剂 – Aquastar® CombiTitrant 5 Keto 和 Aquastar® CombiSolvent Keto 试剂适用于在酮和醛样品中执行卡尔费休水分析滴定的情形。使用标准试剂盒甲醇作为溶剂时,会导致副反应。因此,这些试剂不含甲醇,以防止出现副反应和终点不可靠的情况。
  • 油和脂肪专用试剂——油、脂肪和长链烃通常不溶于甲醇。为了使水完全释放,需要额外的增溶剂来溶解这些样品。此类样品可选择我们的 Aquastar® CombiSolvent OilCombiSolvent Fats油和脂肪溶剂,以精确测定含水量。提供额外增溶剂以溶解矿物油、煤油、燃料、植物油、脂肪、乳霜或软膏等样品,以便进行卡尔费休滴定。
白色背景下的两个琥珀色玻璃瓶,带有白色标签、黑色文字和绿色配色,以黑色盖子封闭,通常用于药物或化学试剂。用于库仑法卡尔费休滴定的 Aquastar® 试剂
用于库仑法卡尔费休滴定的 Aquastar ® 试剂
库仑法卡尔费休滴定尤其适合含水量极低的液体样品,通常在 10 ppm 至 10.000 ppm 范围内。该方法很直接,所需的碘在滴定过程中产生。我们的 Aquastar® 系列库仑法卡尔费休试剂可用于带隔膜或不带隔膜的滴定池。我们的所有库仑法试剂不含氯仿。
  • Aquastar® 库仑法试剂 – 优点
    • 高精度
    • 快速滴定和可重现的结果
    • 快速调节和稳定漂移
    • 阳极和阴极室只需要一种试剂
  • 用于无隔膜反应池的库仑法试剂 – 我们的库仑法试剂 Aquastar® CombiCoulomat fritlessAquastar® Anolyte 可用于无隔膜反应池的库仑法卡尔费休滴定。
  • 用于带隔膜反应池的库仑法试剂 - Aquastar® CombiCoulomat frit 试剂专为带隔膜的反应池设计,而 Aquastar®CombiCoulomat fritless 试剂可用于带和不带隔膜的反应池。这两种试剂在单份溶液中含有所有的反应组分,可以在阳极和阴极室中添加。这样做的好处是,只需要一种试剂。
  • 用于醛类和酮类的库仑法试剂 – 我们还为醛类和酮类样品提供专用无甲醇试剂。我们的 Aquastar® Anolyte KAquastar® Catholyte K 试剂可用于测定醛类和酮类样品中的精确含水量。
白色背景下的四个Aquastar水测试试剂瓶,带有绿色标签和测量刻度,设计用于水质量分析的不同阶段。
Aquastar® 水标准品
Aquastar® 产品组合包括一系列用于滴定的优质水标准品,可用于监测卡尔费休设备并验证测量结果。我们的Aquastar®水标准品是通过 ISO 17034 认证的有证参考物质(CRM),并由我们通过DIN EN ISO/IEC 17025认可的实验室采用经过验证的操作方法测定。为了保持透明性,我们提供批次品质分析证书,用于在质量管理(QM)文件中归档。
  • 标准品提供固体和液体形态。安瓿瓶中不同浓度的 Aquastar® 水标准品用于每日滴定和仪器检查。用于卡尔费休烤箱法的专用标准品、油标准品以及用于各种医疗领域的乳糖标准品。
现代实验室滴定装置包括一台数字式滴定仪、各种透明试剂瓶,一瓶含有黄色液体,一个深棕色瓶带有标签,所有试剂瓶通过管道相连,还有一个带空试剂瓶的白色托盘,表明这是一个精确的化学分析过程。
用于滴定和卡尔费休滴定的 Smartchemicals
我们的创新 SmartChemical 产品组合实现了试剂、标准品和滴定器之间的连接。我们的 Aquastar® 卡尔费休滴定剂和 Aquastar® 水标准品以及 Titripur® 容量法溶液和 Certipur® 容量法标准品可将数据无线传输至滴定器。轻轻一触集成式 SmartChemical RFID(无线射频识别)标签,即可消除传输错误,节省时间,保护数据,并提高效率。
使用 SmartChemicals 的优点
  • 快速而安全的数据传输
  • 提高效率
  • 易使用、易实施
  • 提升质量管理
相关资源
1/2