Merck
主页产品实验室纯水系统Milli-Q®纯水系统配件
Milli-Q®纯水系统配件
为了保证您的纯水解决方案实现理想的空间利用率、安全性和卫生条件,我们可针对您特定的实验室要求和环境提供一系列支持配件。
从节省宝贵的工作台空间的安装选择,到监测溢洒的漏水传感器和必备的脚踏取水开关,都为您的工作日带来不可取代的便利。从下列清单中选择符合您特定要求的配件,详情如下:  
  • 安装 — 为您提供最佳的实验空间配置
  • 安全性 — 漏水检测保证供水不断
  • 消毒 — 保护您的系统和水质
  • 质量 — 监测纯度参数
  • 便利性 — 使您一天的工作更高效
紫外线消毒:纯水蓄水保护
贮水时,细菌增殖始终是个棘手问题。自动消毒模块(ASM)定期用杀菌紫外(UV)灯辐照您储水箱的内壁,防止细菌生长和生物膜形成。每天仅需10分钟的紫外照射就足够抵消定期的化学消毒需要。
  • 自动紫外照射降低了细菌水平
  • 免却或大幅减少化学消毒需求
  • 选购的漏水检测装置保护实验室不会漏水
针对中央纯水系统,也可在分配回路中放置一个紫外线灯,在循环水流出供给仪器和设备或回到蓄水箱之前辐照循环水。
相关产品资源
水传感器:监测溢出,避免损坏
漏水传感器大大降低了实验室或其他仪器淹水损坏的危险。传感器可以置于实验室里最方便的地方,一般在地板上或工作台上。当发生小概率的漏水事件时,漏水传感器会检测到水的存在,并自动关闭纯水系统的产水或进水。
脚踏取水开关:取水无需双手,操作便利
借助纯水系统脚踏取水开关,提高日常产水效率。将脚踏取水开关与Q-POD®超纯水取水手臂或E-POD® 纯水取水手臂连接,您只需轻松踩脚即可远程控制取水。
  • 节约相同体积重复取水时间。
  • 用户取水无需接触系统,支持实验室清洁消毒计划。
  • 脚踏开关配有3米长电缆,因此安装位置灵活,可根据实验室的设计限制确定脚踏板的位置。
产品亮点:解放双手,一踏取水