Merck
ICP和AAS标准品
一堆实验室物品,包括两个带橙色标签的瓶子,一份证书,还有打印的说明书或资料,都有展开,看似在桌面上。这些东西看起来都是一个试剂盒里的,可能是用来做化学或医学检测。
任何良好的测定都有赖校准系统所用的参考标准品。如果测定准确性十分重要时,必须首先使用新鲜的最高质量的认证参考标准或校准标准品进行分析。我们的TraceCERT® 和Certipur® ICP和AAS单元素和多元素认证参考物质标准溶液均由最高纯度的原材料制成,同时满足ISO/IEC 17025和ISO 17034指南。 
我们的AAS和ICP参考物质是一种即用型溶液,经过认证并可追溯至NIST的一级标准参考物质。我们全面的文档包含分析证书(根据ISO指南31准则发布)中记载的适当不确定度计算过程。 
产品
按相关性排序
显示302的1-20
变更视图
显示302的1-20
比较
货号
产品名称
产品描述
价格
AAS和ICP单元素CRM溶液
我们针对AAS、ICP-OES和ICP-MS应用提供了各种浓度的单元素认证参考标准溶液。在TraceCERT®产品质检报告上,提供了NIST可追溯的密度,有关认证过程、可追溯性测量、储存方式、不确定性评估和测得的痕量杂质等信息。
ICP多元素CRM溶液
我们的TraceCERT®Certipur® CRM多元素溶液包括平衡溶液、元素周期表混合物、有毒元素混合物、ICP-MS和波长校准混合物、以及石墨炉AAS混合物。我们还提供多种元素组混合物,包括碱金属和碱金属、稀土金属、准金属和非金属元素以及过渡后和过渡金属。
Titrisol® 浓缩单元素溶液
我们提供许多AAS单元素标准品,即易用的Titrisol®浓缩液。只需稀释浓缩液即可获得所需的标准溶液。Titrisol® 浓缩液可追溯至NIST的标准参考物质,最短有效期为五年。
按照ICH Q3D指南进行混合的TraceCERT® CRM
我们还提供不同的无机元素杂质混合物以作为CRM标准混合物,其中的元素比对应于ICH Q3D指南的口服和胃肠外浓度。
用于大麻测试的TraceCERT® CRM混合物
大麻植物材料中砷、镉、汞和铅等微量重金属可能通过土壤和某些肥料积聚。我们的认证参考物质重金属混合物是根据美国专门的大麻法规量身定制,浓度和符合法规要求。
定制标准溶液
除产品目录外,我们还通过自己的无机定制标准品在线平台提供定制多组分标准品。所有溶液混合物均按照ISO/IEC 17025和ISO 17034生产,并随附详细的分析证书和认证报告。