Merck
主页产品材料科学电子材料特种和智能聚合物
特种和智能聚合物
由特种聚合物热固塑料制成的塑料链,用于高结构强度应用
特种和智能聚合物材料适合工程工艺,具有出色的机械特性,比如,刚度、韧性、抗拉强度和低蠕变。这些聚合物非常适合结构应用,比如,齿轮、汽车配件、电子设备的外壳、高强度复合材料。因此,请搜索我们的热固性树脂、热塑性塑料和3D 打印长丝。 
热固性聚合物
我们的热固性聚合物或热固性树脂在固化过程中可以实现不可逆的硬化, 定型为最终形状。针对这类应用,我们提供了: 
  • 芳香族酰胺树脂
  • 双酚A聚合物和环氧预聚体树脂
  • 甲醛共聚物和环氧树脂
  • 光固化树脂
阅读详情
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
热塑性聚合物
热塑性聚合物具有其他独特的性能,例如热加工性能,其可以在高温下重塑。它们通常用于注塑和挤出。热塑性聚合物还可以用于增强各向异性复合材料,该材料可充当人造肌肉或促动器,通过外部刺激实现可逆的收缩、伸展或旋转。相关示例包括:
  • 聚氨酯和聚氨酯前体
  • 蜡和油
  • 聚苯醚热塑性树脂
  • 聚砜
3D 打印聚合物长丝
我们可以为您提供多种3D打印聚合物长丝,以满足您的增材制造应用需求。我们的聚合物可用于所有类型的3D打印技术,实现快速打印,在最大程度上减少喷嘴堵塞,降低翘曲度,帮助您快速实现设计、原型设计和最终产品的制造。