Merck
主页产品材料科学能源材料液相和气相沉积前体
液相和气相沉积前体
溶液沉积和气相沉积前体的图片
化学溶液沉积和化学气相沉积是两种强大的技术,用于形成高质量和精密的薄膜和涂层。溶液沉积,也称为溶胶-凝胶处理,是一种常用的方法,用于从前驱体溶液制备各种无机和杂化复合材料。一种被称为“溶胶”的胶体悬浮液产生、转化为凝胶,随后转变为固体。然而,气相沉积使用许多技术来转换和利用气相的前驱体或目标材料,以在衬底上形成工程薄膜。我们为沉积技术选择的产品使您能够精确地定制薄膜及其涂层性能。根据您选择的方法和应用,探索我们广泛的高质量和可靠的薄膜沉积前驱体化学品。
阅读更多
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
液相沉积前体
我们提供各种专用溶液沉积前体。它们可用于 55 种不同基本金属以及醋酸、乙酰丙酮、叔丁醇、异丙醇、苯氧化合物、乙氧化物、三叔丁醇、甲氧基和 2-乙基己酸酯,附带各种其他功能。为了满足您的独特化学要求,这些产品具有从 90% 到 99.999% 等各种纯度、精选溶剂配制的各种浓度以及特定的水合形式。
化学气相沉积(CVD)前体/原子层沉积(ALD)前体
我们为 CVD/ALD 应用提供优质挥发性有机金属、金属和金属有机前体。为了保证便捷性和安全性,这些前体都预先装入与各种沉积系统配合使用的钢瓶。
物理气相沉积材料
物理气相沉积(PVD)采用固体起始材料的气化物在衬底上沉积薄膜。我们提供用于各种 PVD 应用的高纯度溅射靶、颗粒、金属箔和蒸发段。应用包括微电子器件、电池电极、扩散屏障和光学涂层。