Merck
研磨仪和均质仪
样品必须均质化到具有足够的分析细度和均一度,才能用于化学和物理分析。正确的样品制备事关通量、数据质量和分析成本。我们提供全面的实验室粉碎机、研磨机、超声仪和均质机,可对几乎任何材料进行粗、中、细和超细尺寸研磨。这些工具可用于包括化学、法医、制药、食品检测、材料科学、环境分析和生命科学应用在内的各种实验室。   
  • 筛子是根据尺寸对颗粒进行手动分离的筛网设备。
  • 粉碎机和研磨机可通过研磨、粉碎或切割,将干燥或湿润的样品破碎成较小的颗粒。
  • 粉碎机使用刀片将样品切成更细的颗粒。
  • 手持式和台式均质机可使用多种不同的方法来将化学或生物学样品进行彻底的混合。
  • 超声仪是在实验室提取方法中采用声能来搅动颗粒的一类均质机。其附带有探针,可通过切换来实现各种样品体积的有效均质化。
阅读更多
产品
按相关性排序
显示207的1-20
变更视图
显示207的1-20
比较
货号
产品名称
产品描述
价格
粉碎机
我们的实验室用粉碎机非常适合批量研磨和干态研磨硬的脆性物质。它们特别适合研磨种子,例如玉米和小麦。
手持式研磨机
我们提供一系列手持式研磨机,从专为细胞工作设计的能够使均质后的细胞核保持完整的DWKKIMBLE® Dounce全玻璃组织研磨机,再到Benchmark Scientific的D1000型手持式转子定子均质仪。它的工作原理是将液体中的样品吸入带有变速转子的发生器探头中,然后将其从定子上的凹槽中推出。这实现了样品的机械剪切,并快速均质化、乳化、悬浮和破坏生物样品。
研钵和杵
我们的研钵和研杵设计用于更大、更硬的样品,并提供多种材质,以提供耐洗涤剂性能、耐热性能或完全不透水的表面。
研磨树脂
Molecular Grinding Resin™是为高效研磨生物样品以提取DNA、RNA和蛋白质而专门开发的。该树脂是高强度微粒,可高效地破坏细胞核和其它细胞器。Molecular Grinding Resin™ 不结合蛋白质或核酸。只需将生物样品与Molecular Grinding Resin™混合,然后进行样品的研磨或均质即可。
超声仪
超声波处理器可能是破碎细菌和孢子细胞的最佳选择。它们可用于加速催化反应,从有机源中提取毒素或酶,溶解难溶的化合物以及乳化至0.01 mm颗粒。
台式均质仪
Benchmark Scientific的BeadBug™均质仪可使2 mL的一次性螺旋盖微管内的样品同时均质。优化的混合运动通过硬化微珠的持续高速冲击而使细胞快速破裂。它可以容纳3或6个样品,是中低通量实验室设备的理想选择。