主要文件
CLS3271
Corning® CellSTACK®细胞培养室
Tissue Culture (TC)-treated surface, clear polystyrene, sterile, graduations, high-density polyethylene cap, case of 6
别名:
放大细胞培养瓶, 组织培养瓶, 细胞培养瓶
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122104
NACRES:
NB.13
物料
clear polystyrene
high-density polyethylene cap
rectangular bottom flask
short neck
无菌性
sterile
特点
cap vented
graduations
包装
pack of 1
case of 6
制造商/商品名称
Corning 3271
表面积
6360 cm2
工作体积
1250-1900 mL
适用性
suitable for (scale-up cell culture)
吸附类型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • 细胞培养扩增的理想选择
  • 培养室产生的细胞产量在107-109范围内
  • 多个滚瓶或旋转瓶的有用替代品。
  • 高机械强度和结构完整性
  • 在发货前已100%进行泄漏测试
  • 通过γ辐射进行无热原认证和灭菌,依据现代制造方法属于低微粒污染
  • 易于使用的广口设计,带螺纹盖和通气盖
  • 26 mm宽大口径灌装口,可直接进入腔室底部,提供更多无菌转移培养基和培养物选项
特点和优势
  • 具有6,360 cm2 的细胞生长区域
  • 两个直径为26 mm的注料口允许直接进入腔室底部,可通过倾倒、移取或通过全封闭系统中的管道为无菌注料和排空提供更大的灵活性
  • 标准的33 mm螺纹盖上直接密封有0.2 μm孔不可润湿膜,允许气体交换,同时最大限度地降低污染风险
  • 可选配的33 mm螺纹盖配备USP Class VI认证的整体密封的C-FLEX管,可直接无菌转移培养基和细胞
  • USP Class VI聚苯乙烯具有极佳的光学透明度和机械强度
  • γ辐射灭菌,经验证无热原
  • 发货前100%进行密封性检查
法律信息
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)