支持的液相萃取柱、树脂和配件
液-液萃取 (LLE)是一种溶剂萃取工艺,通过分液漏斗将分析物从一种不混溶溶剂转移到另一种溶剂中,从而分离分析物。固相支撑液-液萃取(SLE)是一种LLE工艺,由极性固相填料充当溶剂载体。
样品制备是举足轻重又耗时的分析步骤,因而选择性样品制备对于充分发挥先进分析仪器优势至关重要。但传统LLE方法容易形成乳浊液,可能耗时很久,且相分离效果不佳、溶剂用量大。
我们的EXtrelut®吸附剂和液-液萃取小柱可更高效地进行LLE(液-液萃取),特别适合水溶性基质样品制备。EXtrelut® NT吸附剂可替代分液漏斗,简化了LLE工艺。与传统漏斗分离法相比,这种无乳浊液单步工艺易于操作且溶剂利用率高,节省了溶剂和时间。
EXtrelut® NT吸附剂可用于临床、诊断、食品饮料行业样品制备,也可用于工业、家用和废水分析。
阅读更多
Products
EXtrelut® NT填料柱
我们根据样品体积,提供了三种从水溶液中提取亲脂性化合物的EXtrelut® NT填料柱。EXtrelut® NT1最多容纳1 mL样品。EXtrelut® NT3和EXtrelut® NT20 分别最多容纳3 mL和20 mL样品。在这类填料柱中,采用2-3倍体积的样品进行洗脱。
EXtrelut® NT大包装填料和补充填料用于SLE
EXtrelut® NT填料可用于制备大体积萃取柱。此外,我们提供了EXtrelut® NT补充填料,可填充EXtrelut® NT20柱。
EXtrelut® NT配件
我们还提供了各种EXtrelut® NT配件,如螺纹盖收集管和带鲁尔吸头的套管,可用于 EXtrelut® NT1和EXtrelut® NT3玻璃柱。针对上述三种EXtrelut® NT填料柱,还可提供替换过滤器。
相关产品资源
- Brochure: Solid Phase Extraction
- Replace Classical Liquid-Liquid Extractions with EXtrelut® NT
Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.