一般描述
这些预灌装管适合BeadBug™微管均质器,并配有标准的酸洗玻璃珠,三纯锆珠或不锈钢珠。
三纯珠是分子生物学级的,经过酸洗、热处理和测试,没有核酸酶。
不锈钢珠也经过酸洗。
所有管路均为带螺旋盖的无裙边管路
三纯珠是分子生物学级的,经过酸洗、热处理和测试,没有核酸酶。
不锈钢珠也经过酸洗。
所有管路均为带螺旋盖的无裙边管路
法律信息
BeadBug is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
其他客户在看
Aman Kumar et al.
mBio, 10(3) (2019-06-06)
Microbial establishment within the gastrointestinal (GI) tract requires surveillance of the gut biogeography. The gut microbiota coordinates behaviors by sensing host- or microbiota-derived signals. Here we show for the first time that microbiota-derived indole is highly prevalent in the lumen