Merck
主页产品制药和生物制药生产生物工艺细胞培养生物工艺Mobius® 一次性生物反应器
生物工艺Mobius® 一次性生物反应器
三个生物工艺用Mobius<sup>®</sup>一次性生物反应器。左边是Mobius® Breez微型生物反应器,中间是Mobius® 3 L一次性生物反应器,右边是Mobius® iFlex生物反应器。
无论您是计划在当前的工艺中引入模块化一次性生物反应器,还是正在研究如何提高制造灵活性以适应所有类型的上游工艺(批量、分批补料和灌注工艺),Mobius® 产品和 解决方案都可以满足您不断变化的细胞培养需求。
Mobius®生物反应器系列包括台式(2 mL和3 L)、中试、临床和商品化规模(50 L和2,000 L)级别的生物反应器,可支持从早期工艺开发直至商业化生产的细胞培养功能。
Mobius® 一次性生物反应器包括可帮助您提升工作速度和成本效益的产品。我们的专家将与您全程合作,助您达成目标。 
了解更多
台式一次性生物反应器
Mobius® Breez微型生物反应器,显示装置、监控器和连接组件。
Mobius® Breez 微生物反应器
2 mL 自动化一次性灌注细胞培养平台,支持温和、适应性强且可重现的细胞工艺。此系统可帮助加速细胞系开发、培养基筛选和优化以及早期工艺开发等一系列应用。与需要更多耗材的传统技术相比,Mobius® Breez微生物反应器可帮助您提高效率、缩短开发时间并降低成本。
优势
  • 2 mL灌注工艺可帮助实现更高的细胞密度
  • 自动化控制和监控,摆脱实操束缚
  • 运营灵活,节省开发时间和成本​
Mobius® iFlex生物反应器(200 L),灌流模式。透明圆桶,带黄色底座和顶盖,连接的透明管布满四周。
Mobius® 3 L 一次性生物反应器
一次性搅拌釜生物反应器,支持分批补料或灌注模式的实验室细胞培养。它将搅拌釜设计的可预测性与一次性系统的灵活性结合在一起,成为实验室规模细胞培养工艺开发的理想解决方案。​
优势
  • 缩短实验之间的停机时间,最大化利用实验室资源​
  • 与各种控制器兼容,无需额外购买设备即可升级为一次性解决方案
  • 与传统玻璃生物反应器的功能相当
中试、临床和商业一次性生物反应器
Mobius® iFlex生物反应器(200 L),灌流模式。四台机器排成一行,通过管线相连。
Mobius®生物反应器
今天,可以通过模块化设计确保您的工艺灵活适应未来的需求。
Mobius® iFlex 生物反应器支持未来的生物制造设施升级转型——这是一种模块化的新一代高性能、可灌注生物反应器,具有无与伦比的设计,可以支持超高细胞密度。
新型Mobius® iFlex生物反应器是可放大的搅拌釜生物反应器系列,采用由我们创新的Ultimus®膜制成的一次性强度增强袋。通过集成灌注塔,可轻松支持灌注应用。该灌注塔使用Cellicon®过滤器组件截留生物反应器容器中的细胞,同时去除用过的培养基。
优势
  • 高性能,可增强混合和氧气传输
  • 可灵活完成分批、补料和
    灌注工艺需求
  • 可从 50 L 放大到 2000 L
相关产品资源
  • Data Sheet: Mobius® Breez Microbioreactor
    The Mobius® Breez Microbioreactor is a 2 mL automated single-use perfusion cell culture platform designed to support gentle, adaptable, and reproducible cell processes. The system is capable of accelerating a range of applications such as cell line development, media screening and optimization, and early process development.
  • Data Sheet: Mobius® iFlex Bioreactor
    The Mobius® iFlex Bioreactor is a scalable family of single-use bioreactors, ranging from 50 L to 2000 L and suitable for process development and commercial manufacturing.
  • Application Note: Scalability from Mobius® 3 L Single-Use Bioreactor
    Properly scaling from Mobius® 3 L Single-Use Bioreactors to Mobius® iFlex Bioreactors for intensified processes is highly dependent on maintaining mixing, oxygenation, nutrient, and process control.
  • Data Sheet: Mobius® CellReady 3 L Bioreactor
    The Mobius® CellReady 3 L bioreactor is a convenient and cost-effective tool for the culture of clinical grade human mesenchymal stem cells (hMSCs). Popular multi-layer flatbed culture expansion techniques are cumbersome, time consuming and do not allow a constant monitoring of cells during the manufacturing process.
  • Brochure: Process Development and Drug Manufacturing: Support Services
    We provide comprehensive services for drug development and manufacturing, including technical and regulatory expertise and process development support.
索取信息
*系统服务保障计划不适用于Mobius® 3 L生物反应器