Key Documents
PSRP004
Millipore
Millicell® 96孔板
pore size 1 μm, PET membrane, sterile
别名:
96-Well Plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.13
材料
PET membrane
flat wells
polystyrene
品質等級
描述
Polyethylene terephthalate, 1.0 μm pore size, sterile, 96-well cell culture plate, single-well feeder tray, 96-well receiver tray and lid
無菌
sterile
特點
lid
製造商/商標名
Millicell®
參數
50 °C max. temp.
技術
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
immunocytochemistry: suitable
高度
26.2 mm
長度
128 mm
寬度
84.8 mm
過濾器直徑
0.4 mm
過濾面積
0.11 cm2
板尺寸
96 wells
有效容積
75 μL
孔徑
1 μm pore size
1.0 μm pore size
輸入
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type cardiac stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
運輸包裝
ambient
一般說明
Millicell 细胞培养嵌套板是一种专利装置,设计用于支持内皮和上皮细胞系(包括 CaCo-2)的细胞生长和分化。
Millicell 装置有 0.4 µm PCF 和多种 PET 薄膜孔径。培养板给用户提供了最大方便性,有许多特点,例如更加方便移液的上侧辅助孔以及下侧接触孔。为了降低污染细胞单层的风险,薄膜板有支脚,使板子在从饲养托盘拆下时高于工作表面。泪滴形状的容纳孔消除了在组装板子时产生的气泡。
Millicell 培养板经优化用于生长细胞和维持细胞单层的高度完整性。Millicell培养板薄膜上生长的细胞的生长情况比在塑料上好,因为细胞从上侧和下侧均获得营养。更加密切地模拟了体内细胞生长和功能。Millicell 培养板设计用于分析及细胞生长,亦可用作手动或自动细胞接种、饲养和清洗系统。
使用这一完善的系统,您可以在一个以薄膜做底的培养板上生长、饲养和分析细胞。培养板可以与单槽或多孔饲养托盘配用。在进行转运分析时,只需将培养板转换成分析用的多孔转运托盘。
这种流线型设计增强了下列功能:
-接种和饲养系统
-自动液体处理系统和跨距移液
-下侧和上侧均可接触到细胞
-经上皮电阻(TEER)测量系统
滤器编码:PET
设备配置:96孔培养板
應用
研究类别
细胞培养
包裝
大包装
成分
96孔细胞培养板,单槽饲养托盘,盖子
其他說明
自动化兼容:是
5支装不包括单孔托盘产品PSSW010R5。
法律資訊
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
实验方案
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.