微生物培养基原料
产品
蛋白胨和提取物
蛋白胨是蛋白经消化产生的水溶性多肽、肽、氨基酸和其他物质的混合物。蛋白胨质量取决于原料的质量和消化或水解参数。提取物是来自酵母、植物和动物源材料的纯化干燥的天然提取物,通常作为蛋白质、糖类和必需生长因子的来源。原料储存必须防止腐败生物生长。我们为客户提供各种蛋白胨和提取物,这类产品由精选优质材料制成,适合广泛的微生物学应用。我们也基于伦理和环境考量,提供最丰富的植物蛋白胨和提取物选择。
琼脂
琼脂用于制备基于琼脂的固体培养基,是构成海藻细胞粘附性的细胞壁多糖。理想的微生物培养琼脂应不含杂质、耐热细菌和任何抑制微生物生长的物质。含琼脂的红藻属包括石花菜(Gelidium)、江蓠(Gracilaria)、鸡毛菜(Petrocladia)和伊谷藻(Anpheltia)。由Gelidium sesquipedale制得的琼脂可保证最佳的细菌培养质量。
添加剂
选择性培养基大多需要加入特殊添加剂,保证特定微生物分离和鉴定具有巅峰性能。为确保更好的灵活性,我们提供了广泛的适用添加剂,包括抗生素、选择剂(如胆盐和除垢剂)、甘油、糖、缓冲液、盐和生长因子。培养基制备和添加剂添加都不仅耗时,还可能成为污染来源。为便于您选用,我们还提供各种可直接用于培养基制备的颗粒和粉末状培养基。
相关资源
- Vegetable and Plant Peptones: Alternatives to Animal-derived Peptones in Microbiology
Plant-based vegetable peptones are strictly of non-animal origin, so they pose no risk of carrying animal and human diseases such as BSE into fermentations and produced materials.
- Base Ingredients of Microbiology Media
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
- 微生物学理论:培养基制备
微生物需要营养,营养是指微生物生长与繁殖所需的能量来源和特定环境条件。在自然环境中,微生物已经适应了最适合其需要的栖息地,然而在实验室中,这些要求必须通过培养基来满足。
- Viable but Nonculturable (VBNC) Bacteria
Viable but nonculturable (VBNC) bacteria describes cells that cannot be normally cultured however, “resuscitation” of these cells can be mediated by a physical and different kind of chemical stimuli.
- 微生物学简介
微生物学理论简介。无论微生物是天然来源抑或是人工基因工程改造的成果,所有微生物学家最初的目标都是确保自己的微生物培养物能够可重现地生长。
- 微生物学理论:培养基制备
微生物需要营养,营养是指微生物生长与繁殖所需的能量来源和特定环境条件。在自然环境中,微生物已经适应了最适合其需要的栖息地,然而在实验室中,这些要求必须通过培养基来满足。
- ISO 11133:2014 Quality Culture Media for Food and Water Testing
EN ISO 11133:2014 standard mandatory for microbiological testing labs, ensuring quality in media preparation and testing.
- EN ISO 11133和制备用水和微生物培养基性能测试
了解在采用EN ISO 11133集中纯化水和Milli-Q® IX纯水系统产出的纯水制备微生物培养基及进行性能测试时,如何比较两种水源。测试包括针对李斯特菌和沙门氏菌病原体的专用培养基。