Merck
主页产品工业微生物学致病菌筛选试剂盒、仪器和耗材
致病菌筛选试剂盒、仪器和耗材
致病菌检测是决定食品安全及工艺控制制度成败的关键环节。在食品饮料生产相关的敏感行业中,致病菌筛选是保障消费者安全的一道重要防线。技术的进步催生了多种方法来对任意样品进行致病菌快检。我们的致病菌检测产品种类齐全,可以满足您的各种需求。
了解更多
PCR法致病菌检测
利用聚合酶链式反应(PCR)等基于DNA扩增的诊断方法,可对微生物进行灵敏、快速及准确的检测,例如根据致病菌独特的DNA或RNA特征序列加以区分,有助于解决假阳性结果、微生物培养等问题。
Assurance® GDS系统是一种通过验证的分子PCR筛选法,分为三个步骤:样本富集,使用PickPen™免疫磁性分离(IMS)制备样本,使用Assurance® GDS Rotor-Gene® Q进行PCR分析。Assurance® GDS PipetMax的灵活性经优化设计,可不同程度地进行Assurance® GDS样本自动制备,工厂实验室因而可自定义检测方法,提高适应能力。检测结果在当天或次日可得,无需多天的完全培养确认,为易腐产品赢得了宝贵时间。系统已通过AOAC、AFNOR、MicroVal和加拿大卫生部等多种第三方验证。
酶联免疫吸附检测(ELISA法)致病菌检测
酶联免疫吸附检测(ELISA)常用于检测食源性致病菌。其检测高效,可极大提高实验室通量并缩短周转时间。
我们的TRANSIA® AGTRANSIA® PLATE酶免疫分析产品采用可靠的抗体-抗原“夹心法”技术来检测产品和环境样本中的食源性致病菌。我们提供准确可靠的高通量系统,结合广泛的AOAC和ISO验证和系统的内置阳性和阴性对照来保障结果可靠性。TRANSIA® AG / TRANSIA® PLATE的96孔规格和自动化选项提高了检测效率,是高通量检测的理想之选。
Gemini®是一种自动化微孔板处理仪,兼容所有的酶免疫检测法,并针对TRANSIA® PLATE检测进行了预编程。与其他系统相比,其容量更高,适用于高通量检测。
侧向层析测试
侧向层析检测是一种极为便利的食品致病菌免疫检测法。其功用相当于微型实验室,内置了可对检测进行优化的对照反应设置,可检测主要致病菌。只需20分钟内即可获得准确结果。
我们的VIP® Gold(Visual Immuno Precipitate)单步法可视侧向层析免疫检测产品搭配我们的mEHEC等增菌培养基,可用于食品和环境致病菌检测。
我们的Singlepath®单步法可视侧向层析免疫检测产品与ISO标准的GranuCult®培养基配合使用,可在沙门氏菌大肠杆菌 O157、单增李斯特菌弯曲菌的检测中发挥最佳检测性能。
另外,我们还提供针对沙门氏菌1-2 Test®一次性抗体检测,这是首个广泛应用于检测食品和环境样本中沙门氏菌的方法。该方法将科学与实践相结合,性能卓越,方便易用,可提供准确、可靠和经验证的结果。
按需浓缩培养基
现在只需按下按钮,即可按需获取在病原体检测过程中用于浓缩步骤的培养基。全新的ReadyStream®系统可在需要的时间和地点制备并分装最高达100升的预加热培养基。在针对每个培养基袋初始的20分钟步骤中,可通过添加无菌过滤水将所含有的γ辐照脱水培养基进行重悬。这将得到10倍浓度的培养基储备液,后续可通过在现场的进一步稀释以得到10倍体积并可直接用于分装的培养基。