Merck
主页产品工业微生物学质量指标检测装置
质量指标检测装置
质量指标微生物用于验证产品整体质量或卫生状况。指标微生物可揭示食品、水或环境中是否存在腐败生物和生态学上相似的病原体,但不具体针对某一种病原体。此外,它还可快速、可靠地提供有关良好生产规范规定卫生措施失效或工艺故障的信息。
指标微生物检测方法
我们的检测系统系列包括替代和快速培养基,用于以省时方法快速可靠地获取指标微生物检测结果。
了解更多
此检测盒可轻松检测和计数各类食品和饮料样品中的指标微生物,表现出与市面其他传统解决方案相当甚至更佳的生长性能。
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
MC-Media Pad®培养基片
我们的MC-Media Pad®便捷培养基片设计用于食品饮料生产中的指标生物检测和卫生监测。该培养基片涂有特异性检测所需的生长培养基和显色底物,可更快地获取试验结果并改善结果解读。培养基片采用彩色编码,确保一眼快速、安全地区分培养基。MC-Media Pad®培养基片可用于鉴定和分离各类污染物,如:
  • 需氧型微生物
  • 大肠菌群
  • 大肠杆菌和大肠菌群
  • 酵母和霉菌
这种方便的方法符合国际食品和饮料标准(AOAC® PTM, AOAC® OMA, ISO 16140-2),并根据ISO 11133菌株筛选进行质量控制。MC-Media Pad® 培养基片可助您改进工作流程,并减少储存空间、培养和废弃物量。这些即用型培养基片还适用于一系列卫生监测应用,例如空气监测、表面监测和人员监测。
SimPlate®检测盒
SimPlate®检测盒是一种定量计数方法,可针对复杂食品和环境样品基质中的关键指标生物群提供易判读的结果——其他快速检测方法很难做到这一点。融合了预测定培养基和专利铺板装置,可比传统方法更快提供准确、易读的结果。SimPlate®系统和Binary Detection Technology™的组合,是计数方法的一大技术进步。相对于其他铺板方法,此系统简化了工作流程、限制了干扰,且可单板获取检测结果。SimPlate®检测盒已通过各大国际标准验证(AOAC®/MicroVal®)验证。
相关资源
1/2
网页工具