Merck
卫生监测
从原料、供水到包装,食品生产环境易遭受微生物污染。卫生监测和质量控制措施可以保证食品饮料生产设施的卫生条件,最大限度减少适用环境中产品和人员之间的交叉污染风险。措施包括定期检验设备、人员和高频接触表面的微生物清洁和消毒效果。
为了快速监测表面卫生和清洁功效,我们采用广受认可的检测方法,例如ATP(三磷酸腺苷)、NAD/NADH(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸)和蛋白检测法,均具有可靠的微生物指示作用。我们的快速微生物检测产品包括空气监测(主动和被动)和食源性致病菌检测方案(PCR、免疫分析和ELISA),以及eMcollect数据系统。
对于传统监测,我们使用各种选择性培养基(浸入式拭子检测器和接触玻片)监测表面或液体样品的卫生条件。此外,我们的分析试剂和光度法检测系统可对氯和季铵化合物进行半定量和定量检测,实现消毒控制
我们的应用说明文库为您提供ATP、过敏原指示蛋白和空气监测等各种卫生监测方法。 
购买产品
在食品饮料行业中,确保卫生条件对于安全性、合规性和生产效率的保持都极其重要。下滑即可浏览我们有关卫生监测的基本资源、应用说明和产品宣传册。
相关资源
1/3
用于ATP检测的HY-LITE® 2卫生监测系统,可评估微生物污染情况
ATP检测
ATP检测是一种通过检测活细胞中的能量携带分子三磷酸腺苷(ATP)来测定微生物生长情况的灵敏快捷方法。
我们的MVP ICON®是一种ATP检测系统和软件平台,将HACCP和卫生监测和强大的程序管理能力结合在一起。
我们配置TREND2软件的HY-LiTE® 2 ATP卫生监测系统可为燃料检测、工艺流体和水质生物负荷监测等特殊的工业应用提供绝佳的检测能力和使用性能。
Flash总蛋白质
蛋白质检测
与食品接触的表面看似干净,但仍会残留难以去除、难以发现的微量蛋白质,为有害细菌的生长提供了营养来源。由于蛋白质是大多数食品的过敏原,所以对进行蛋白质定期检测,既可以验证清洁效果,还可避免与无过敏原产品发生交叉污染。FLASH®总蛋白检测可在10分钟内直观显示结果,便于针对问题立即采取纠正措施。该检测不用仪器,无需任何专门培训即可操作。
用于表面监测的HY-RISE®显色卫生试纸套件
NAD检测
化合物烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD,NADH)普遍存在于微生物等所有活细胞中。HY-RiSE®检检测剂盒可快速准确地对NAD及其磷酸盐进行测定,并通过试纸显色来指示微生物的存在。
可在难以进入的区域进行表面监测的拭子和浸入式载玻片
浸入式和拭子检测器&接触玻片
拭子和浸入式载玻片可对难以进入的区域进行表面监测,不同于传统检测方法,无需任何笨重昂贵的硬件和材料即可完成检测。
即用型脱水浸入式和拭子检测器专为应用广泛的微生物计数而设计,方便易用,适用于液体和拭子样品。
我们的Envirocheck®浸入式载玻片是涂有不同营养培养基的柔性板,可对表面和液体中的微生物进行半定量检测。在采样和孵育后,一步操作即可确定两个参数。
卫生监测检测对比表