病原体和腐败检测
相关技术文章
- 有关用于分化和检测大肠杆菌和其他大肠菌群的选择性生长培养基的一篇文章。
- Food contaminated by microorganisms (bacteria and yeasts), viruses, and protozoa can cause severe disease.
- 快速分子筛查饮料、水、废水和食品中的微生物
- Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
- Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS
- 查看完整内容 (57)
相关实验方案
- Comparison of MC-Media Pad® with different convenience solution products for indicator organism testing
- 酵母因能够快速生长并具有分散的细胞而被认为是用于真核生物研究的模范系统。酵母培养物可采用类似于细菌培养物的技术在液体培养基或琼脂平板上进行生长、维持和保存。
- The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.
- ISO于2017年发布了全新的EN ISO 6579-1标准,针对人类食用产品、动物饲料以及食品生产和处理中的环境样品,规定了沙门氏菌检测的水平方法。
- Food-borne pathogens Salmonella is commonly evaluated in manufacturing of peanut butter and other food products.
- 查看完整内容 (16)
查找更多文章和实验方案
生物安全性检测服务
生物安全性检测服务 可检测单抗、细胞基因治疗和疫苗材料,确保它们不含外源物质或造成意外影响,导致下游工艺的灾难性后果。检测项目包括:微生物和分子检测。
病原体检测方法
- 基于培养方法的传统增菌方法、铺板法和快速铺板方案
- 即用型培养基法
- ELISA和免疫检测技术
- PCR和分子检测
- 侧向层析检测
指示生物
病原体检测旨在鉴定特定病原体,而指示生物检测旨在鉴定整体的卫生和安全性。指示生物指本身并无致病性但可指示是否存在病原体的微生物。检出指示生物即表示产品已接触可能引起高病原体污染风险的条件。鉴于病原体可能难以检出,指示生物检测常用作补充方法评估产品或制造环境洁净情况。
微生物腐败检测
微生物腐败检测工艺旨在测定是否存在引发产品变质、影响质量和安全性的腐败微生物。这类微生物包括革兰氏阳性和革兰氏阴性菌,以及酵母和霉菌。腐败微生物并无致病性,但会引起产品质地、气味、味道、颜色等物理或化学性质改变,使其不宜使用。腐败可能会发生在食品链的任何环节,需纳入微生物质量控制措施。此类检测因不同行业的腐败参数而异。