Merck
锡(Sn)
一个棕色玻璃小瓶,带有红色螺纹盖和白色标签。标签上有一个指向右边的黄色箭头、Sigma-Aldrich 标识、 "氧化铁(III) ≥99% trace metals basis,细粒度,粉末"的产品信息,以及表明该物质吞咽有害并会刺激皮肤的危害象形图。
锡(Sn)是一种银白色金属,以其较为柔软、可锻造和可延展特性而著称。它常用于焊料、轴承用金属和食品容器钢罐的生产。由于锡在暴露在空气中时能够形成保护性氧化层,因此具有显著的耐腐蚀性。
阅读更多
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
作为催化剂的锡(Sn)
含锡化合物可用作催化剂 ,在加速化学反应方面发挥着重要作用。它们主要用于有机合成,特别是精细化学品和聚合物的生产。催化剂在化学反应中至关重要,它能加快或改变反应速率,自身则不会被消耗。锡催化剂可以促进酯化、酯交换反应,以及碳-碳键的形成。由于这些催化剂具有显著的催化活性、容易制造并可重复使用,因此有利于有机催化和环境保护。锡催化剂可用于废水处理和有害物质去除的催化过程。此外,锡还可用作化学反应中的还原剂,特别是在有机合成中,可促进官能团的转化。由于它能够在不同的氧化态之间转换,因此具有出色的还原特性。
氯化锡
氯化锡又称氯化亚锡,化学式为 SnCl2,是一种白色结晶固体。它是一种常见还原试剂,可用于煤的加氢液化,在熔融状态下具有良好的催化作用。氯化锡(II)也是化学气相沉积(CVD) 中半导体层的重要前体。它是通过其二水合物形式与乙酸酐的反应制备而成,在酸性介质中具有还原性,可有效还原芳香族硝基化合物、腈、氰基甲硅烷基醚和有机叠氮化物 。由于能够使某些染料产生更鲜艳的颜色,氯化锡被用作纺织品染色的媒染剂。氯化锡还可用于催化重氮砜、重氮氧化膦与醛的加成反应,从而分别生成 β-酮氧化膦和 β-酮膦酸盐。硅烯醇醚(silyl enol ether)和三氯甲烷一起可以催化 α、β-不饱和酮的迈克尔反应,以及乙缩醛或 的醛醇反应。
碘化锡
碘化锡又称碘化亚锡,化学式为 SnI2,是一种橙红色的固体。由于能够提高钙钛矿太阳能电池的稳定性和性能,碘化锡(SnI2)可作为前体材料,用于合成太阳能电池用的无铅钙钛矿材料。碘化锡有助于控制钙钛矿层的结晶和生长,从而提高太阳能电池的效率和长期稳定性。此外,它还可以促进具有良好覆盖性和均匀性的优质钙钛矿膜的形成,这对于实现太阳能电池设备的高效光吸收和电荷传输至关重要。此外,高纯度碘化锡还具有合成高度稳定的钙钛矿薄膜的优异特性,该薄膜可用于无铅发光二极管(PeLED)。在高倍率锂空气电池中,它可作为双功能电解质添加剂。SnI2 可保护锂阳极,并通过促进 Li2O2 的分解来降低电荷电位(charge potential )。
作为合金的锡
锡以在合金形成中的多功能性而著称,其历史影响遍及冶金、电子等各个行业。锡合金的出现可以追溯到公元前 3000 年,其早期重要用途是青铜,青铜成分为 12.5% 的锡和 87.5% 的铜(分别为 12.5% 和 87.5%)。如今,锡可用于多种合金中,包括锡铅软焊料(含 60% 或更多的锡)等广为人知的合金。
电子产品中的锡
锡在电子工业中发挥着重要作用,为各种应用和形式的电子设备的制造和功能做出了贡献。 
二氧化锡
氧化锡(化学式为 SnO)是一种金属氧化物,因其独特的性质而被广泛应用于各种行业。它通常用于生产透明导电涂层,在沉积成薄膜时,既具有透明度,又能导电。它的广泛应用包括光伏发电、光电阳极、涂层基材、肖特基二极管和催化剂。氧化锡(IV)纳米粉末是一类适用于制造锂离子电池的电极材料。它具有理论容量高、安全性好和生产成本低的特点,因此引发了人们的极大兴趣。此外,二氧化锡的表面涂层和元素掺杂也改善了电池的电化学特性。这些电池由阳极、阴极和电解质组成,有利于充放电循环,并有助于开发更环保、更可持续的电能存储电池。此外,氧化锡还具有成本低、气体传感能力强、响应时间短和恢复快等独特特性,这些特性使其成为具有发展前途的气体传感器和光电设备用材料。氧化锡还可用于制造太阳能电池的介孔光电阳极。该工艺采用丝网印刷术在半加工的硅晶片上印刷高粘度的浆料,从而以高产率制造出集成式微阵列。