Merck
牛血清白蛋白(BSA蛋白)
图中的分子结构类似一串葡萄,呈现红色、橙色和黄色的各个分子。
牛血清白蛋白(BSA)是牛血中的单体蛋白(单链氨基酸组成),分子量66.5 kDa。BSA是由肝脏生产的主要血浆成分。
在实验室中,BSA常用作生化和组织培养基的补充剂。这种蛋白可稳定细胞外液量,并充当类固醇、脂肪酸和甲状腺激素等小分子的载体。BSA还用于各种研究和工业应用,包括药物开发、蛋白纯化和食品加工。它无毒、无抗原性,不会引起人类或其他动物的免疫反应,一般可安全地用于研究和工业领域。
我们提供一系列经同行评审文章使用和报道过的BSA产品,适合细胞培养、IHC、ELISA、流式分析等各种应用。我们的BSA产品在研究和生产中均能使用。
概要
产品
按相关性排序
显示194的1-20
变更视图
显示194的1-20
比较
货号
产品名称
产品描述
价格
BSA作为蛋白标准品
BSA常用作定量分析的蛋白标准品,例如血浆样品中总蛋白量的测定实验。BSA由于易于获取、纯化简单、高度稳定且无酶活性,也常用作蛋白分析的参考标准品。
BSA 分馏方法
BSA可通过冷乙醇分离法或热激分离法纯化。我们提供不同形式的冷乙醇分离和热激分离的纯化BSA,包括冻干粉末或不同浓度的液体溶液。纯化BSA常用于细胞和组织培养、蛋白质免疫印迹、免疫印迹、作为载体蛋白,以及作为免疫分析(如ELISA)的封闭剂,防止抗体或其他蛋白的非特异性结合。也可稳定溶液中的酶和其他蛋白,在细胞培养基中可作为蛋白补充剂加强营养。此外,纯化BSA也可加入抗体溶液增强抗体的稳定性和使用寿命。
牛血清白蛋白,组分V
牛血清白蛋白,组分V(BSA-FV)是高度纯化形式的BSA。纯度一般高于98%,不含可检出的其他蛋白质或污染物。BSA-FV可用于稳定纯化酶,以及作为ELISA检测中的位点封闭剂。
Probumin®牛血清白蛋白
Probumin®牛血清白蛋白常用于缓冲液、非特异性封闭、蛋白稳定和其他诊断应用。Probumin® BSA产品由公司自行生产,为高度纯化且经过广泛测试的粉末或30%溶液。根据用途的不同,它们有不同的等级,包括结晶级、试剂级、生命科学级、诊断级和微生物级。BSA用途多样,有关分子、规格、方法和应用的常见问题及解答在此
Probumin® BSA产品系列属于MQ300质量级别,通常用于生产各种FDA和EMA认可的生物药物、医疗器械、动物疫苗和诊断检测产品。我们位于美国伊利诺伊州坎卡基市的Probumin® BSA生产设施按照ISO9001:2015质量体系运行,并遵循欧洲法规(EU) 142/2011号。作为MQ300级别产品,每批BSA均附质检报告(CoA),详细说明产品检测和性能参数。我们可应要求提供EDQM适用性证书,也提供原产地证书。
生产工艺涵盖多项质量检验,包括纯度、IgG、脂肪酸、内毒素、蛋白酶和外源试剂检测。
相关产品资源
  • Albumin from Bovine Serum Frequently Asked Questions (FAQs)
    Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
  • HPLC Analysis of Bovine Serum Albumin (BSA)
    HPLC Analysis of Bovine Serum Albumin (BSA) on Zenix® SEC-300 versus SRT® SEC-300, Effect of Particle Size on Resolution
  • 白蛋白在细胞培养中的应用
    本页将全面阐述血清白蛋白和其他重要细胞培养成分如何影响用于单克隆抗体等外源蛋白生物制造的无血清细胞培养系统的性能,并介绍白蛋白的体外化学和生物化学过程。本页面将介绍白蛋白在体外化学和生物化学领域的应用。这些深度知识可能也适用于离体和组织工程学应用。
  • Probumin® Bovine Serum Albumin (BSA) Powders & Solutions - Frequently Asked Questions
    Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.