Merck
RPMI 1640培养基
从大到小3瓶RPMI 1640培养基。装有桔色液体,盖子安全密封。
RPMI 1640是因为由Moore等人在洛斯维·帕克纪念研究所(Roswell Park Memorial Institute)开发而得名,更宜用于各类非贴壁细胞类型培养,如淋巴细胞和其他血细胞。RPMI 1640是基于RPMI 1630系列培养基的平衡盐溶液(BSS)。利用碳酸氢盐缓冲体系维持中性pH,氨基酸和维生素的含量不同于RPMI 1630培养基。RPMI 1640培养基缺乏某些细胞系生长和增殖需要的蛋白质、脂质或生长因子,有时需要补充胎牛血清(FBS)。
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
RPMI培养基的用处
RPMI 1640本来用于人淋巴细胞的生长和无血清培养扩增。适当补充营养后,RPMI 1640可广泛用于多种哺乳动物细胞培养,包括血细胞(例如,单核细胞和新鲜的人淋巴细胞)和癌细胞(例如,HeLa和Jurkat细胞系)。这种灵活性也使它成为适合实验室使用的基础细胞培养基,以及各种研究如疫苗开发、药物发现和细胞治疗。
RPMI 1640和DMEM
DMEM(杜氏改良Eagle培养基)和RPMI是两种常见的哺乳动物培养基,但两者有几个关键区别。RPMI 1640培养基是唯一含有还原剂谷胱甘肽与高浓度维生素和胆碱的培养基。还含有DMEM没有的维生素B12、生物素和PABA。 
另一区别是两者适合的细胞类型不同。DMEM用于贴壁细胞培养,细胞在塑料或玻璃等表面生长,RPMI 1640用于哺乳动物细胞的悬浮培养。