Merck
最低必需培养基(MEM)
图片显示一系列的5个贴标签化工瓶,一个装有红色液体的烧杯。
由 Harry Eagle 开发的最低必需培养基(MEM)是所有合成细胞培养基中使用最广泛的培养基之一。早期在尝试培养正常的哺乳动物成纤维细胞和HeLa细胞的某些亚型的过程中,显示它们具有Eagle's基础培养基(BME)无法满足的特定营养需求。随后对更多细胞的培养发现,在BME培养基添加特定的营养成分能够帮助更多种类要求苛刻的细胞生长。 
MEM培养基融合了这些改良,包括更高浓度的氨基酸,使得培养基更接近于哺乳动物细胞的蛋白组分。MEM中的葡萄糖浓度通常约为4-5 mM。MEM也含有其他支持细胞生长的必需营养素,例如维生素和矿物质,但不含有某些关键组分,例如蛋白质、脂质和生长因子。有时需要补充胎牛血清(FBS)才能支持细胞存活和生长。
MEM的成分接近天然体液,可用于各种细胞的单层培养。通过在含有Hanks或Eagle盐的MEM配方中选择性添加补充剂,进一步扩大了这种培养基的用途。此外,配方还进行了进一步改良,通过选择性去除钙离子以适合悬浮细胞生长。 
MEM是许多科研领域中的重要工具,包括组织工程、药物发现和细胞生物学研究。因其相对实惠且使用方便而广泛应用于细胞培养,实践证明其支持多种类型的细胞生长。
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
MEM和DMEM:细胞培养基的区别
MEM和DMEM是常用的两种细胞培养基,最主要的区别在于营养成分的不同。DMEM(杜氏改良Eagle培养基)成分较为复杂,含有更高浓度的氨基酸和维生素,支持特定细胞的生长和维持。在DMEM中,细胞生长更快,培养基消耗更慢。 
MEM是基础细胞培养基,由培养物生长必需的最低浓度的营养成分组成。两种培养基均广泛应用,务必要根据培养细胞的需要选择适宜的培养基。