培养基 199
培养基199 ,通常称为 M199,是一种细胞培养基,由J.F.Morgan 于 1950 年成功开发。它是一种早期合成培养基,主要用于实验室环境下培养鸡胚成纤维细胞和其他哺乳动物细胞。培养基199 的成分视培养细胞系的具体要求而略有差异,但基本配方通常包括氯化钾、氯化钠、氯化钙和硫酸镁等盐类。
培养基 199 还含有各种必需和非必需氨基酸、葡萄糖、胆固醇、嘧啶和维生素,包括硫胺素、核黄素和生物素。它不含蛋白质、脂类或生长因子,而是利用碳酸氢钠缓冲系统(2.2 g/L)并需要 5-10% 的二氧化碳环境来维持生理上合适的 pH 值。
培养基199 有多种不同配方可选,包括 Earle 盐或 Hanks 盐、
L-谷氨酰胺、HEPES、稳定谷氨酰胺和碳酸氢钠,主要分为液体和干粉两种形式。液体形式是预制品,可以直接使用,而干粉形式则是脱水版本,使用前需要用无菌水或缓冲溶液重新配制。
了解更多:
Products
培养基199应用
培养基199 最初是为化学定义和无动物成分培养条件而设计的,因此非常适合病毒学应用和疫苗生产,包括大规模疫苗生产。此外,M199 还在 1955 年的脊髓灰质炎疫苗接种运动中发挥了重要作用。其广泛应用还扩展到生物制剂生产、药物筛选和毒理学研究,促进了医学和生物技术的进步。
培养基199 vs DMEM培养基
杜氏改良Eagle培养基(DMEM) 和 199 培养基是两种常用细胞培养基,两者之间有一些明显区别。与培养基 199 相比,DMEM 通常含有更高浓度的氨基酸、维生素、葡萄糖和无机磷酸盐。DMEM 的营养成分较高,可支持多种细胞系的生长。
DMEM 还采用磷酸盐缓冲系统,无需额外的CO2就能保持 pH 值稳定。而培养基199 采用的是碳酸氢钠缓冲系统,需要 5-10%的CO2 环境来维持生理 pH 值。
DMEM和培养基199 在成分和 pH 值调节上的差异使其适用于不同的细胞培养要求。研究人员应根据具体实验需求选择合适的培养基。