Merck
HPLC 色谱柱
一系列Supelco<sup>®</sup> HPLC和 UHPLC 柱散落在绿色表面上。这些色谱柱为圆柱形,带有金属饰面,两端配备接头,代表着满足不同分析需求的一系列色谱柱技术。它们尺寸各异,一些有标记了规格或型号。
Supelco®高效液相色谱(HPLC)和超高效液相色谱(UHPLC)柱满足快速U/HPLC、液相色谱-质谱(LC-MS)和生物聚合物分离以及当今各行业内受监管药典和机构方法的需求。Supelco® HPLC 产品配备Fused-Core®颗粒技术整体化硅胶和全多孔颗粒,包括超纯硅胶。此外,我们还提供多孔石墨碳 (PGC) 颗粒、聚合物颗粒,用于实现高 pH 稳定性。
概要
产品
按相关性排序
显示2024的1-20
变更视图
显示2024的1-20
比较
货号
产品名称
产品描述
价格
多孔石墨碳 (PGC) 颗粒
多孔石墨碳 (PGC) 柱,如 Supel™ Carbon LC 柱,具有独特的色谱特性,是无与伦比的二氧化硅颗粒填充柱。  全 pH 范围以及高温 (> 200°C) 下均可用,为色谱仪开辟了新的领域。
表面多孔硅胶颗粒 (SPP)/Fused Core® 技术
与相同尺寸全多孔颗粒色谱柱相比,表面多孔硅胶柱具备更高的速度和效率。Fused-Core® HPLC 柱(如 Ascentis® Express 和 BIOshell™)可以将任何常规 HPLC 方法转换为快速 HPLC 方法,提供高效分析结果。
整体化硅胶
  • 基于整体化硅胶的 HPLC 柱,如 Chromolith® HPLC 柱,可实现超低背压下的快速分离,具备高基质耐受度和延长的色谱柱使用寿命,非常适合复杂基质样品的高通量、低成本分析。
  • Chromolith® HPLC 柱由具有 2 µm 大孔和 13 nm 介孔的双孔结构的整体化硅胶制成。这一结构使色谱柱具备各种重要优点。
  • Chromolith® WP 柱是一种大孔径(300 Å)整体性硅胶柱,由一根连续的高纯度多孔硅胶棒组成。与传统柱相比,这种柱具备巨大潜力,在更长的使用时间内具有一致的性能。除了各种反相柱外,我们提供的蛋白 A 亲和柱和环氧树脂柱允许客户进行特定修饰。
B 型全多孔硅胶颗粒(FPP)(高纯度硅胶)
  • Purospher® STAR HPLC 和 UHPLC 柱适于分离碱性、中性和金属螯合样品,无峰拖尾,出色性能和稳定性可为方法开发带来高灵活性和宽 pH 稳定性。
  • Discovery® HPLC 柱可实现高效的生物分子和小分子分析:具备极性功能基团和非极性功能基团,独特的保留性、选择性和非渗出性质使其适合液相色谱-质谱应用。
  • Ascentis® 键合相具有各种选择性。B型硅胶保证色谱柱惰性、稳定性和可重复性,其高表面积适合高负载容量制备应用。硅胶的高表面积适合高制备负载容量。
  • SeQuant® HILIC HPLC 柱(亲水相互作用液相色谱)HPLC 柱带有高密度键合的两性离子官能团,这些 HILIC 柱提供各种长度、粒径和孔尺寸,具备优异可重复性和稳健性。
  • Sepax® HPLC柱是高度多孔性硅胶色谱柱,主要用于肽和蛋白质分析。
A型全多孔硅胶颗粒(FPP)(传统硅胶)
  • Supelcosil® HPLC柱具备各种键合相,颗粒尺寸和色谱柱构造涵盖微孔到制备规格,为极性、非极性和带电分析物提供良好的分离效率。
  • LiChrospher® 和Superspher® HPLC柱有多种用途,性能可靠,这一点已经在已经建立的数以千计的HPLC方法中得到证明。
  • LiChrosorb® HPLC 柱填充不规则硅胶颗粒,涵盖 5 µm 分析规模到大颗粒尺寸生产规模。
  • TSKgel® HPLC 和 UHPLC 柱可用于凝胶过滤、凝胶渗透、离子交换、反相、疏水相互作用、亲水相互作用和亲和色谱。(仅在美国和欧洲销售)
全多孔聚合物颗粒
  • apHera™反相和氨基HPLC柱适合2-12的pH范围,可用碱溶液清洗。它们是分析肽、小蛋白、碳水化合物、极性药物和有机酸的理想选择。
  • Supelcogel® HPLC柱填充的是聚苯乙烯-二乙烯苯共聚物(PS-DVB),化学性质稳定。两种型号的PS-DVB共聚物(6%和8%交联)可最大限度改善样品的分离过程。
  • 汉密尔顿聚合物反相HPLC柱具有极高的惰性,效率高,经久耐用,机械稳定性和热稳定性高。
  • TSKgel® HPLC 和 UHPLC 柱可用于分离蛋白质、肽和其他分子。色谱柱含有不同孔径的硅胶和甲基丙烯酸酯颗粒,适合各种分子量的分析物。(仅在美国和欧洲销售)
手性 HPLC 柱
我们提供品种丰富的手性 HPLC 柱用于拆分各种手性化合物。
相关资源
  • Flyer: Ascentis®Express PCS-C18, 2.7 µm U/HPLC Columns
    The Ascentis® Express PCS-C18 columns are designed for effective separation of basic, acidic, or neutral compounds using low ionic strength (formic acid) mobile phase conditions.
  • Brochure: HPLC Column Selection Guide
    The comprehensive Supelco® portfolio of analytical solutions to meet your U/HPLC and LC-MS needs.
  • Brochure: HPLC Method Development Guide
    High performance liquid chromatography (HPLC) is a technique for separating analytes dissolved in a liquid, mobile phase by using their specific interaction with a stationary phase (chromatography column).
  • Brochure: Ascentis® Express Columns
    Based on Fused-Core® particle technology, Ascentis® Express columns provide a exceptional advancements in HPLC column performance and the benefits of high sample throughput at maximum resolution.
  • Brochure: BIOshell™ Columns
    The BIOshell™ line of superficially porous particle (SPP) packed columns has been developed to aid research into understanding the subtleties of the molecule that is being developed.
  • Brochure: Chromolith® HPLC Columns
    To truly accelerate chromatographic separations, there is no better choice than Chromolith® HPLC columns. Due to their revolutionary, monolithic technology, Chromolith® columns provide excellent and rapid separations with extremely high robustness and matrix tolerance compared to particulate columns.
  • Brochure: Purospher STAR Columns
    The success of any method depends on the quality of the stationary phase. Precise, long-term reproducibility is a key factor in achieving reliable results. The base silica of Purospher™ STAR columns is 99.999% pure.
  • Brochure: Chiral HPLC Columns
    Columns for versatile and robust Chiral HPLC and LC-MS separations.
  • Brochure: HPLC Accessories
    The use of HPLC systems to achieve faster analyses and increased resolution pushes systems toward higher operating pressures. For instance, faster flow rates, longer column lengths, and reduced particle sizes gain a performance advantage in HPLC, but at a cost of increased operating pressures.
  • Brochure: Discovery Bio Columns
    Many of the challenges facing researchers in the proteomics and biopharmaceutical fields are related to the need to obtain as much information as possible on very limited samples. We designed Discovery® BIO Wide Pore reversed-phase HPLC columns to address these challenges.
  • Brochure: LC-MS Resource Guide
    In this guide, we provide a premier selection of proven Supelco® tools and consumables that meet the requirements of scientists who primarily use the LC-MS technique for analysis of drugs, biomolecules separation and analytical assays.
  • Brochure: LC-MS Contaminants
    In this technical bulletin, you will learn some tips on identifying LC-MS contaminants and avoiding contamination. Our 110 years of separation expertise, combined with our precision-manufactured products, give you the greatest chance of obtaining reproducible, clean data.
  • Application Note: Supelco® HPLC Products: The Best Choice for Any LC Instrument
    Since the 1970’s, Supelco® has been a trusted name in high performance liquid chromatography (HPLC) consumables. From a diverse array of columns packed with different stationary phases to a complete portfolio of HPLC accessories, the Supelco® portfolio of HPLC consumables caters to the needs of all analysts.
  • Application Guide: Drug of Abuse
    Application compilation with focus on the LC-MS analysis of drugs of abuse in biological samples.
  • HPLC Method Transfer Calculator
    Easily transfer a method between HPLC columns, (scale between microbore through preparative range), based on the 2 column dimensions and current method conditions.
  • Wall Chart: HPLC Packings for USP Compendial Methods
    The official pharmaceutical analysis monographs in the United States Pharmacopeia (USP) detail the methods used by pharmaceutical manufacturers for quality control of bulk drug substances and dosage form preparations.
  • Application Guide: Ascentis® Express and BIOshell™ Column Cleaning Procedures and Best Practices
    To maximize the lifetime of an HPLC column and ensure its top performance, it is necessary to properly maintain the column. Many different factors can contribute to loss of resolution or sensitivity, but often times the following factors lead to the vast majority of column performance issues.
1/4
相关网络研讨会
黄色背景下一台带有彩色显示器的打开的手提电脑,右侧是简化的身着蓝衣的人物形象,左侧为粉红色长方形。
网络研讨会:提高MS灵敏度的方法技巧
本次网络直播将详细介绍LC-MS中杂质和污染的来源和引起的问题,提供实现或保持高质量和高灵敏度LC-MS分析的方法技巧。
黄色背景下一台带有彩色显示器的打开的手提电脑,右侧是简化的身着蓝衣的人物形象,左侧为粉红色长方形。
网络研讨会:Supel™ 碳LC柱:色谱分析人员工具箱的新利器
多孔石墨碳是一种多孔碳基固定相材料,能够分析小分子以及更小的蛋白质和肽,了解更多相关信息。
黄色背景下一台带有彩色显示器的打开的手提电脑,右侧是简化的身着蓝衣的人物形象,左侧为粉红色长方形。
网络研讨会:优化生物分析工作流程
由于从样品制备到LC-MS定量的整个工作流程非常复杂,通过 LC-MS 对单克隆抗体进行定量分析颇具挑战。本演讲将重点介绍一种简单的高通量方法,用于对人类和动物血清中的单克隆抗体和蛋白质进行定量。
黄色背景下一台带有彩色显示器的打开的手提电脑,右侧是简化的身着蓝衣的人物形象,左侧为粉红色长方形。
网络研讨会:反思手性:高效对映体分离的策略和工具
本次研讨会的重点是概述过去几年在表征含手性化合物的样品时采用的不同策略和方法。
黄色背景下一台带有彩色显示器的打开的手提电脑,右侧是简化的身着蓝衣的人物形象,左侧为粉红色长方形。
网络研讨会:使用碳颗粒进行液相色谱分离的技术进展
本次演示重点介绍过去两年化合物分析中“碳-HPLC柱”研究的最新进展,这些化合物通常难以利用传统的“硅胶-HPLC柱”来分离。
黄色背景下一台带有彩色显示器的打开的手提电脑,右侧是简化的身着蓝衣的人物形象,左侧为粉红色长方形。
网络研讨会:如何提高挑战性和富含基质样品 HPLC 分离的成本效益
参加我们的网络研讨会,重点关注“如何提高挑战性和富含基质样品 HPLC 分离的成本效益”,通过更快的分离和高基质耐受性的柱材料,提高实验室生产率,从而节省成本和时间。
*Tosoh Bioscience 色谱柱在以下国家销售:
阿尔巴尼亚
安道尔
阿根廷
亚美尼亚
奥地利
阿塞拜疆
阿富汗
阿尔及利亚
阿尔巴尼亚
亚美尼亚
阿塞拜疆
白俄罗斯
比利时
伯利兹
玻利维亚
波斯尼亚和黑塞哥维那
巴西
保加利亚
巴林
白俄罗斯
波斯尼亚和黑塞哥维那
博茨瓦纳
布基纳法索
加拿大
智利
哥伦比亚
哥斯达黎加
克罗地亚
古巴 多米尼加共和国
塞浦路斯
捷克
喀麦隆
中非共和国
乍得
刚果
刚果民主共和国
克罗地亚
丹麦
吉布提
厄瓜多尔
及萨尔瓦多
厄立特里亚
埃塞俄比亚
爱沙尼亚
芬兰
法国
法属圭亚那
格鲁吉亚
德国
希腊
加蓬
格鲁吉亚
加纳
危地马拉
圭亚那
海地
洪都拉斯
匈牙利
冰岛
爱尔兰
意大利
伊拉克
以色列
哈萨克斯坦
科索沃
哈萨克斯坦
肯尼亚
科索沃
科威特
吉尔吉斯斯坦
黎巴嫩
利比亚
拉脱维亚
列支敦士登
立陶宛
卢森堡
马达加斯加
马拉维
马耳他
毛里塔尼亚
毛里求斯
墨西哥
摩尔多瓦
摩纳哥
黑山共和国
摩尔达维亚
蒙古
摩洛哥
莫桑比克
尼加拉瓜
尼日利亚
荷兰
北马其顿
(前马其顿)
挪威
阿曼
巴拿马
巴拉圭
秘鲁
波兰
葡萄牙
波多黎各
卡塔尔
俄罗斯
卢旺达
罗马尼亚
俄罗斯
圣马力诺
塞尔维亚
斯洛伐克
斯洛文尼亚
西班牙
瑞典
瑞士
沙特阿拉伯
塞内加尔
塞尔维亚
塞尔维亚和黑山
南非
苏里南
塔吉克斯坦
坦桑尼亚
多哥
突尼斯
土耳其
乌克兰
乌拉圭
土库曼斯坦
英国 (UK)
美国
乌干达
乌克兰
阿拉伯联合酋长国
乌兹别克斯坦
梵蒂冈城
委内瑞拉
也门
赞比亚
津巴布韦