Merck
主页产品分析化学分析样品制备固相萃取(SPE)和QuEChERS
固相萃取(SPE)和QuEChERS
固相微萃取
固相萃取(SPE)是当今最流行的分析样品制备技术之一。专门用于快速地制备选择性样品以供后续色谱分析。通过萃取、分配和/或吸附到固体固定相上,将一种或多种分析物从液体样品之中分离。
我们的SPE产品丰富多样,包括萃取小柱、96孔板、QuEChERS萃取管(分散SPE)以及LiChrolut®萃取柱和萃取管。每种产品都装填特定的固定相,可搭配真空多联装置和专用配件进行处理。
概要
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
预填料Supelco® Discovery® DSC 18 SPE小柱
SPE小柱
我们提供了多种SPE填料和小柱,是许多应用的理想之选,包括制药、临床、食品和饮料、环境、石化和农业应用。此类填料可以通过保留或选择性筛选达到样品制备的目的。
用于高通量药物筛选和分析的 Discovery® DSC-18 Supelco® 96孔板组件
SPE孔板
我们的SPE孔板允许用户最多同时处理96份样品,以提高可重现性和高通量,同时保持非凡回收率和灵敏度。96孔板兼容多通道移液器和自动化系统,且可搭配硅胶吸附剂和聚合物吸附剂使用。
含有预定体积Supel™ QuE Verde吸附剂的离心管,适用于复杂绿色基质的dSPE。
QuEChERS
在食品和农产品农药多残留分析领域,“QuEChERS”(分散SPE、dSPE)方法已成为一种流行的样品制备技术。QuEChERS技术具有回收率更高、结果准确及样品通量更高的优势。
HybridSPE® DPX 吸头可构建完整的INTip样品制备解决方案。
DPX ®吸头
吸管式分散萃取(DPX)吸头可构建完整的吸头内样品制备方案,从而在几秒钟内轻松完成自动化萃取。HybridSPE®填料松散地装在吸头中,可选择性地保留和去除生物基质中的内源性磷脂干扰物以便进行LC-MS或LC-MS/MS分析。
可提高大量样品处理速度的Supelclean™ ENVI™-8 DSK SPE膜
圆片膜
SPE圆片状膜是嵌入改性二氧化硅颗粒的多孔玻璃纤维膜,可提高处理大量样品时的流速。我们提供可快速萃取有机污染物的SPE圆片状膜,非常适合EPA 500系列,包括525.1和508.1。
名为LiChrolut的实验室装置,用于固相萃取。装置包含多个竖直的柱子和管子,还有1个压力表,可同时处理多个样品。
LiChrolut®萃取柱和萃取管
LiChrolut®萃取柱和萃取管利用了分析物与固定相表面之间强烈但可逆的相互作用。常见的相互作用包括疏水作用(范德华力)、极性作用(氢键、偶极力)或离子交换作用,可确保可靠经济的固相萃取。
固相萃取配件
为满足样品制备要求,我们提供了一系列配件,包括SPE管组件、洗脱架、干燥附件、单独的SPE管处理器、真空泵疏水阀套件、圆片膜支架和真空支架。
相关产品资源
1/3