Merck
主页应用分析化学样品制备技术
样品制备技术
有效的样品制备是确保化学分析准确、有效的关键前提。我们的应用资料包含了分析样品制备相关的文章、实验方案及疑难排查指南。其中部分资料阐释了某些产品的使用方法,另外一些资料则专用于特定分析物或基质。许多资料为完整的分步操作指南,可帮助您利用特定产品从特定基质中纯化特定分析物。此外,这些资料之中还有GC、HPLC、LC-MS和其他分析技术相关的其他分析说明。 
固相萃取(SPE)
固相萃取(SPE)
固相萃取(SPE)是一种用在色谱分析(如 HPLC、GC、TLC 色谱)前快速、选择性制备和纯化样品的技术,主要用于置换样品基质、浓缩分析物、去除干扰成分和污染物,以改善数据结果、保护分析色谱柱。
固相微萃取(SPME)
固相微萃取(SPME)
固相微萃取(SPME)是一种无溶剂样品制备技术,利用涂层纤维头从样品中提取目标分析物,以便进行后续GC或HPLC分析。
QuEChERS样品制备方法
QuEChERS样品制备方法
QuEChERS是一种“快速、简便、经济、高效、耐用且安全”的样品纯化方法,主要用于制备食品业和农业农残分析样品。QuEChERS 基于固相萃取(SPE)样品制备技术。
过滤法样品制备
过滤法样品制备
过滤方法依据物理或化学性质分离物质。分析实验室样品之前,通常需要过滤处理以减少样品的复杂成分、提高分析物纯度。这一步骤可让科学家生成更高质量的分析结果。
样品纯化
样品纯化
在进行下游分析之前,可以使用多种纯化方法进行样品制备。纯化可降低样品的复杂性,消除干扰成分,并在分析之前浓缩分析物。