Merck
CRM40339
Supelco
α-蒎烯标准液
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
TraceCERT®
质量水平
产品线
TraceCERT®
表单
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
特点
calibration
包装
ampule of 1 mL
浓度
2000 μg/mL in methanol
技术
gas chromatography (GC): suitable
应用
cannabis testing
cannabis testing
包装形式
single component solution
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[C@H]21C(C(C2)C(=CC1)C)(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3
InChI key
GRWFGVWFFZKLTI-UHFFFAOYSA-N
应用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
其他说明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
法律信息
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes,Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
49.5 °F - closed cup
闪点(°C)
9.7 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)