Merck
大麻标准品
白色背景下,绿色的大麻叶子包围着一个黑色的滴管瓶。瓶子位于图片右侧,滴管盖朝向左上角。叶子围绕瓶子向外伸展,显示锯齿状边缘和清晰的叶脉。
准确、可靠鉴定大麻产品纯度和功效有赖于高质量参考标准品。这些标准品是获取分析结果的基础条件 - 从方法开发和验证到仪器校准,再到日常质量控制和系统适用性检查,都离不开这类标准品。
我们可提供完整的分析标准品和认证参考物质(CRM)产品线,以帮助患者和消费者安全有效地鉴定大麻产品。从分析样品制备到高纯度溶剂、色谱柱和CRM,除大麻效价检测标准品外,我们还提供测试萜烯、大麻素、农药、霉菌毒素和重金属检测标准品。
阅读更多
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
相关产品资源
大麻素标准品
无论您生产注入CBD的消费产品,还是种植具有严格效价耐受性的药用大麻,确保准确的大麻素分析都至关重要。Cerilliant® 提供了行业领先的大麻类CRM选择,并获ISO/IEC 17025和ISO 17034双重认证。现有的产品线不断扩展,涵盖了酸性和中性植物大麻素、代谢产物、合成大麻素以及稳定的同位素标记内标。
萜烯标准品
萜烯是大麻脂和香精油的主要芳香成分,其类型和浓度在不同的大麻品种(植株)中有所不同。萜烯可以调节和改变大麻素的治疗和神经活性,因此,萜烯分析对于鉴定大麻株及其医学功效至关重要。探索我们用于萜烯常规分析的大量CRM(包括便捷的现成混合物)。
农药标准品
大麻的合法生产在各个地区均受到严格管控。为了符合监管机构的要求,并确保大麻产品的安全性和有效性,准确、一致地分析农药残留至关重要。针对您的大麻检测和分析应用需求,提供了广泛的农药标准品。
元素杂质标准品
大麻在其组织中显示出易于积累砷、镉、铅和汞等重金属的趋势。因此,有时将其用作污染部位的一种生物修复工具。但当种植大麻供人食用时,尤其是浓缩到提取物/油中时,精确确定原材料和制成品中的重金属污染至关重要。
探索我们广泛的TraceCERT® 和Certipur® CRM产品线,包括用于ICP/AAS方法开发、校准和质控的单组分和多组分混合物。它们满足ISO/IEC 17025和ISO 17034的所有严苛要求。
残留溶剂
大麻浓缩物和混合物通常使用有机溶剂进行萃取。如果溶剂残留在样品中,可能会对产品质量、效能和人体健康产生负面影响。这些溶剂很难用肉眼检测,需要依靠色谱技术(例如GC顶空)。
借助一系列大麻素专用CRM混合物,以及围绕USP <467>方法设计的美国药典(USP)可追溯制药二级标准品,可为实验室利用准确、可重现的标准品分析残留溶剂奠定坚实的基础。
真菌毒素标准品
药用大麻植物独特的形态特征,使其比非医学用途种植的大麻植物更易受真菌污染。真菌感染大麻会产生有毒的次级真菌代谢产物,即霉菌毒素。即使是非常少量(ppb水平)的这类毒素,也可能会对肺部或免疫功能低下的患者构成严重威胁。
为针对大麻中所有管制真菌毒素进行常规检测,我们提供了广泛的分析标准物选择。该标准品产品线包括单组分和多组分标准溶液、13C同位素标记的内参标准品、CRM、以及干燥标准品。
卡尔费休滴定CRM
卡尔费休滴定是测定水分的“金标准”。Aquastar®卡尔费休滴定剂和CRM的组合构成了一种方便可靠的试剂系统,可准确测定大麻产品中的水分含量。Auastar® CRM还可用于常规质控定期检查,确保准确性并主动发现仪器问题。
与我们所有的CRM一样,Aquastar® CRM已通过ISO/IEC 17025认可的实验室认证,并在ISO 17034条件下生产。