Merck
主页产品分析化学标准物质管制物质和违禁药物标准品
管制物质和违禁药物标准品
管制物质和违禁药物是鉴于滥用、成瘾和对健康的不利影响,制造、分销和使用受到法律管制或禁止的化合物。无论是医疗用途受到法律监管还是非法,它们都必须经过检测,以保障公众健康,更好地为决策提供信息,并鼓励更安全的用药。 
准确可靠的药物检测和分析在很大程度上依赖于参考标准品的供应和使用。这些参考标准品纯度高、特征明确,可作为比较基准,确保药物检测中所用分析方法的有效性和精度。通过建立标准化框架,参考标准品可使不同实验室的结果一致且可重复,促进药物的准确鉴定、定量和质量控制。
  • 酰基肉碱标准品
  • 酒精标准品
  • 安非他命类药物
  • 止痛剂(非阿片类药物)
  • 麻醉剂
  • 抗惊厥药物/抗癫痫药
  • 抗抑郁药
  • 抗真菌药
  • 抗组胺药
  • 抗精神病药物
  • 巴比妥酸盐类药物
  • 苯二氮卓类药物
  • 胆汁酸
  • 大麻素标准品
  • 心脏药物
  • 儿茶酚胺类药物
  • 卡西酮
  • 基质中的认证参考物质
  • 古柯碱类似物
  • 芬太尼
  • 迷幻剂
  • 免疫抑制剂
  • 非苯环类药物
  • 非甾体抗炎药
  • 阿片类
  • 其他药物
  • 苯乙胺类药物
  • 蛋白质标准品
  • 骨骼肌松弛剂
  • 类固醇激素
  • 兴奋剂
  • 合成大麻素
  • 甲状腺激素
  • 维生素标准品
  • 减肥药
    Products
    Compare
    Product Number
    Product Name
    Product Description
    Pricing
    我们为管制物质和违禁药物及其母体、代谢物和稳定标记内部标准品提供广泛的认证标准物质 (CRM) 和参考物质(RM)。这些 CRM 和 RM 适用于各种色谱和质谱检测应用,例如临床毒理学、药物毒性检测、法医药物分析、药物测试和研究、临床诊断测试、大麻分析和效价测定、运动/反兴奋剂测试、疼痛处方监测、尿检、酒精检测、血液酒精检测和员工服药筛查。
    Cerilliant® 选择包括全面的参考物质,涵盖广泛的天然和合成滥用药物,包括阿片类药物、大麻素、兴奋剂、抑制剂、致幻剂、类固醇、解离麻醉剂、设计药物和处方药。
    功能和优势
    • 通过不间断的比较链,可追溯到 SI 和 NIST 的更高阶标准
    • 根据 ISO/IEC 17025 和 ISO 17034 认证生产
    • 附有全面的分析证书 (CoA),可进行有效审核
    • 通过实时稳定性研究严格测试,以确保准确性和保质期
    • 使用合格的精密天平进行重量准备,以尽可能降低不确定度
    • 氩气下火焰密封装入安瓿,可长期保存
    • 提供方便的 DEA 豁免格式,以提高实验室效率