蒸汽密度
4.7 (vs air)
蒸汽压
~2 mmHg ( 20 °C)
方案
≥99%
表单
liquid
旋光性
[α]25/D −22°, neat
光学纯度
ee: 97% (GLC)
折射率
n20/D 1.478 (lit.)
沸点
165-167 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
密度
0.866 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
[H][C@]12CCC(=C)[C@]([H])(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m0/s1
InChI key
WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
102.2 °F - closed cup
闪点(°C)
39 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
实验方案
Fast GC analysis of sweet orange essential oil in hexane. Key components identified includes: β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门