Merck
80607
Supelco
(+)-β-蒎烯
analytical standard
别名:
(1R,5R)-2(10)-蒎烯, (1R,5R)-6,6-二甲基-2-亚甲基二环[3.1.1]庚烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16
CAS号:
分子量:
136.23
Beilstein:
3587586
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
eCl@ss:
39011007
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
光學活性
[α]20/D +22±1°, neat
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.478 (lit.)
n20/D 1.478
bp
164-165 °C (lit.)
密度
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H][C@@]12CCC(=C)[C@@]([H])(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m1/s1
InChI 密鑰
WTARULDDTDQWMU-RKDXNWHRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
有关适当仪器技术的更多信息,请参阅产品′检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica cannabis salvia valeriana
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
96.8 °F - closed cup
閃點(°C)
36 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)