Merck
植物化学标准品
用于准确鉴定和定量的植物化学参考标准品。
植物化学物是植物中天然存在的化合物。植物是膳食补充剂和草药药品的良好来源。为了证明安全性并确保植物产品的质量,成分的准确鉴定和测定是至关重要的,需要使用可靠的参考物质。我们提供各种植物化学品标准品,包括从分析标准品到一级参考标准品。  
纯净参考物质
我们的纯净参考物质系列包括2000多座从植物中分离的成分,这些成分可以是广泛使用的药用植物的主要成分、常见标志物或有毒成分。产品组合包括生物碱、类异戊二烯、类黄酮、丙苯、鞣质和葡萄糖异硫氰酸盐。一些产品为通过TraceCERT®认证的认证参考物质(CRM),根据ISO/IEC 17025 和 ISO 17034认可标准生产,可用于定量NMR(qNMR)检测。我们也提供来自PhytoLab 和 HWI Analytik的第三方纯净产品。
PhytoLab草药参考标准品
PhytoLab是一家举世闻名的草药参考标准品制造商,其草药参考标准品在文献中得到广泛记载。作为PhytoLab 的合作伙伴,我们提供该公司1400多种参考标准品。PhytoLab产品包括证明产品鉴定和指定纯度的详细产品文档。产品的确切重量打印在试剂瓶的标签上,从而使我们可以直接溶解产品,防止材料损耗。
HWI Analytik草药参考标准品
我们与HWI 制药服务股份有限公司合作,提供一级和二级参考标准品,它们可用于草药产品的质量控制、中间过程控制和稳定性测试。作为独家经销商,我们提供HWI制药服务股份有限公司生产和验证的标准品。每种标准品都随附分析报告,包括色谱纯度和qNMR测定的含量。
认证参考物质混合物
为了实现方便性和经济性,我们提供广泛使用的药用植物(如人参、银杏、姜、卡瓦胡椒和绿茶)的多成分有证参考物质(CRM)溶液。这些CRM溶液含有相应植物成分。它们按照 ISO/IEC 17025 和 ISO 17034 双重认证标准生产。
植物提取物
我们提供一系列植物提取物参考物质,这些参考物质可用作药用植物分析和研究的对照品。该系列包括来自HWI pharma services和NIST的产品。HWI产品的每种特征成分都经过验证,且其色谱峰通过对比分析标准品确定。除了一种或多种关键成分之外,还提供了定量值。