主要文件
816104
Endfitting w/ Fixed 10 μm Pyrex® Frit for 5 mm ID Glass TSKgel® Columns
Pyrex frit, pkg of 1 ea
别名:
TSKgel® Hardware and Accessories
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
材料
Pyrex frit
fitting (fluorocarbon)
產品線
TSKgel®
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Tosoh 16104
技術
LPLC: suitable
孔徑
10 μm
相容性
Tosoh 5 mm ID TSKgel Glass Columns
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
相關產品
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)