Merck
LPLC介质和配件
填充特定色谱应用专用填料的LPLC填充柱
低压液相色谱(LPLC)中,流动相在低压操作泵(通常是蠕动泵)的作用下通过色谱柱。 
阅读更多
无机吸附剂
色谱柱填充的是根据LPLC应用而选择的填料。针对各种纯化应用,我们推荐无机吸附剂全线产品,如硅胶、键合硅胶(C18、C8、氨丙基、氯丙基等)、液体去除剂(LRA®)、Florisil® 硅酸镁、 活性氧化铝和Celite® 吸附剂。为了满足您的要求,我们提供Carboxen™ 吸附剂和碳分子筛(CMS)等碳基吸附剂。无机吸附剂常用于纯化和分离分子量较小的化合物。
树脂吸附剂
树脂最适合于研究规模分离、纯化和分离相关应用。从杜邦化学 、罗门哈斯、三菱、朗盛等领先制造商生产的种类繁多树脂中进行选择,或者考虑树脂定制加工和包装服务,以满足独特的应用要求。
离子交换
离子交换树脂微球是高度离子化的共价交联的不溶性聚电解质。这些微球有两种形式:没有离散孔隙(微孔树脂)或带有多孔结构(大孔或大网络树脂)的凝胶树脂。离子交换树脂可以排除所有离子,因为其设计包括两种离子:基质中嵌入的离子或带相反电荷的游离反离子。选择我们全面丰富的树脂产品,包括混合床离子交换介质、螯合离子交换介质、Amberlite® 核子级离子交换介质和Sephadex® 离子交换介质,还有合成砌块产品。
配件
Omnifit®产品系列包括一整套配件,如色谱柱、盖、锥体、配件、管件、可变芯接头和适配器。您还可以选择各种优质色谱柱,包括气相色谱柱、一次性柱、重力柱和配件、快速柱和配件以及ACE柱。
相关资源
  • Article: Selection Guide for Polymeric Resins
    These Polymeric resins are appropriate for research-scale separations, as well as, purification and isolation applications. Our product line includes adsorbent, ion-exchange, mixed bed, chelating, nuclear grade, hydrophobic interaction (HIC) and gel filtration/size exclusion products.
  • Brochure: Resins Selection Guide
    LPLC is a versatile chromatographic technique that has evolved from using open columns and gravity to incorporating pumps and instrumentation. It offers a wide range of media, packed and empty columns, filters, injectors, valves, and tubing. The guide also covers Carboxen® Synthetic carbons, highly engineered derivatized resins with functions in adsorption and hydrophobic interaction chromatography.